  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NRCAM Antibodies
          Antibodies Inc
          NrCAM Monoclonal Antibody (N343/26)
          View all (30) NRCAM antibodies
          Tech Support
          Cite NrCAM Monoclonal Antibody (N343/26)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          NrCAM Monoclonal Antibody (N343/26)
          Product Details
          75-325
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N343/26
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 30-845 (extracellular domain) of mouse NrCAM (accession number Q810U4) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Neuron-glia-related cell adhesion molecule (NRCAM) is a gene located on chromosome 7q31.1, encoding a protein that belongs to the immunoglobulin superfamily of cell adhesion molecules. NRCAM is expressed in the nervous system and plays a vital role in the development and maintenance of neural connections. This adhesion molecule facilitates neuron-neuron and neuron-glia interactions, impacting processes such as axon guidance, synapse formation, and cell signaling, which are crucial for neural development and plasticity. NRCAM is involved in the modulation of signal transduction pathways that influence neuronal growth and repair, contributing to the stabilization of synaptic structures. Alterations in NRCAM expression or function have been linked to neurodevelopmental disorders, including autism spectrum disorders, and certain psychiatric conditions, reflecting its importance in maintaining neural circuit integrity. Research into NRCAM continues to explore its therapeutic potential in neurobiology and its implications in neurological and psychiatric disorders.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ankyrin-binding cell adhesion molecule NrCAM; mBravo; MGC138845; MGC138846; neuron-glia-CAM-related cell adhesion molecule; Neuronal cell adhesion molecule; Neuronal surface protein Bravo; Ng-CAM-related; NgCAM-related cell adhesion molecule; Nr CAM; Nr-CAM; rBravo
          View more View less
          Gene Aliases: Bravo; C030017F07Rik; C130076O07Rik; Kiaa0343; mKIAA0343; Nrcam
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q810U4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 319504, (Rat) 497815
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ankyrin binding protein binding involved in heterotypic cell-cell adhesion scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          cell adhesion axon guidance central nervous system development protein localization regulation of neuron projection development single organismal cell-cell adhesion neuronal action potential propagation retinal ganglion cell axon guidance heterotypic cell-cell adhesion clustering of voltage-gated sodium channels angiogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline