  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ATF4 Antibodies
          Antibodies Inc
          ATF4 Monoclonal Antibody (N360A/24), FL594
          View all (64) ATF4 antibodies
          Tech Support
          Cite ATF4 Monoclonal Antibody (N360A/24), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          ATF4 Monoclonal Antibody (N360A/24), FL594
          Product Details
          75-345-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N360A/24
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 25-327 (nearly full-length, all but first 24 amino acids) of human ATF4 (accession number P18848) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene encodes a transcription factor that was originally identified as a widely expressed mammalian DNA binding protein that could bind a tax-responsive enhancer element in the LTR of HTLV-1. The encoded protein was also isolated and characterized as the cAMP-response element binding protein 2 (CREB-2). The protein encoded by this gene belongs to a family of DNA-binding proteins that includes the AP-1 family of transcription factors, cAMP-response element binding proteins (CREBs) and CREB-like proteins. These transcription factors share a leucine zipper region that is involved in protein-protein interactions, located C-terminal to a stretch of basic amino acids that functions as a DNA binding domain. Two alternative transcripts encoding the same protein have been described. Two pseudogenes are located on the X chromsome at q28 in a region containing a large inverted duplication.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activating transcription factor 4; activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67); activating transcription factor ATF-4; ATF 4; ATF4; ATF4 protein; atf4 {ECO:0000312|RGD:621863}; cAMP response element-binding protein 2; cAMP-dependent transcription factor ATF-4; cAMP-responsive element-binding protein 2; CREB 2; CREB-2; Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4; Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2; DNA-binding protein TAXREB67; OTTHUMP00000199130; rATF-4; tax-re; tax-responsive enhancer element B67; Tax-responsive enhancer element-binding protein 67; TaxREB67; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ATF4; CREB-2; CREB2; TAXREB67; TXREB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P18848, (Rat) Q9ES19
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 468, (Rat) 79255
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding cAMP response element binding protein binding protein kinase binding identical protein binding leucine zipper domain binding sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding general transcription initiation factor binding DNA-binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II transcription factor binding protein C-terminus binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter gluconeogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cellular calcium ion homeostasis gamma-aminobutyric acid signaling pathway circadian rhythm response to toxic substance positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression neuron differentiation bone mineralization endoplasmic reticulum unfolded protein response response to nutrient levels negative regulation of translational initiation in response to stress circadian regulation of gene expression cellular response to amino acid starvation cellular response to oxidative stress cellular response to UV response to endoplasmic reticulum stress embryonic hemopoiesis PERK-mediated unfolded protein response cellular response to glucose starvation mRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of potassium ion transport positive regulation of neuron apoptotic process regulation of osteoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of synaptic plasticity rhythmic process intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress positive regulation of biomineral tissue development lens fiber cell morphogenesis L-asparagine metabolic process cellular response to hypoxia mitochondrial respiratory chain supercomplex assembly negative regulation of cold-induced thermogenesis integrated stress response signaling HRI-mediated signaling GDF15-GFRAL signaling pathway negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of vascular associated smooth muscle cell apoptotic process cellular response to leucine starvation response to manganese-induced endoplasmic reticulum stress positive regulation of sodium-dependent phosphate transport transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to oxidative stress negative regulation of oxidative stress-induced neuron death positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to endoplasmic reticulum stress
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline