    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PSD-95 Antibodies
          Antibodies Inc
          PSD-95 MAGUK Scaffold Protein Monoclonal Antibody (K28/74)
          View all (60) PSD-95 antibodies
          Tech Support
          Cite PSD-95 MAGUK Scaffold Protein Monoclonal Antibody (K28/74)
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          PSD-95 MAGUK Scaffold Protein Monoclonal Antibody (K28/74)
          Product Details
          75-348
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunomicroscopy (IM)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Non-human primate, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K28/74
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 77-299 (PDZ domains 1 and 2) of human PSD-95 (accession number P78352) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Post Synaptic Density 95 kDa (PSD-95), also known as synapse associated protein 90 kDa (SAP90), is one of a family of membrane-associated proteins found in the postsynaptic density in forebrain neurons and certain presynaptic structures in the cerebellum. Like other members of the family, PSD-95 has three 90 amino acid repeats called PDZ domains followed by an SH3 domain and a yeast guanylate kinase homology (GuK) domain. PSD-95 is believed to participate in the clustering of certain proteins, including NMDA receptors, Shaker-type potassium channels at the synaptic membrane in central nervous system (CNS) neurons. There are two principal modes of interaction between PSD-95 and other proteins. NMDA receptors and shaker-type potassium channels both share C-terminal sequence homology consisting of a threonine/serine-X-valine-COOH (T/SXV) motif. Other neuronal proteins that share this motif (beta 1 adrenergic receptor, some serotonin receptors, some sodium channel subunits, and additional potassium channel subunits), and some of these proteins may interact with PSD-95 by binding to its PDZ domains. Neuronal nitric oxide synthase (nNOS), which lacks the T/SXV motif but which has its own PDZ domain, has been shown to associate with PSD-95 in vitro through a pseudo-homotypic PDZ-PDZ interaction.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: discs large homolog 4; discs, large homolog 4; FLJ97752; FLJ98574; post synaptic density; post-synaptic density protein 95; postsynaptic density protein 95; PSD-95; PSD-95 alpha 2b; PSD-95 beta; SAP-90; synapse-associated protein 90; synapse-associated protein SAP90; Tax interaction protein 15; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Dlgh4; MRD62; PSD-95; PSD95; SAP-90; SAP90; SAP90A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P78352, (Rat) P31016, (Mouse) Q62108
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1742, (Rat) 29495, (Mouse) 13385
          View more View less
          Function(s)
          protein binding kinase binding protein kinase binding protein phosphatase binding GKAP/Homer scaffold activity PDZ domain binding protein binding, bridging beta-1 adrenergic receptor binding D1 dopamine receptor binding P2Y1 nucleotide receptor binding acetylcholine receptor binding ionotropic glutamate receptor binding macromolecular complex binding neuroligin family protein binding scaffold protein binding receptor binding frizzled binding kinesin binding beta-2 adrenergic receptor binding glutamate receptor binding structural constituent of postsynaptic density structural molecule activity neurexin family protein binding
          Process(es)
          negative regulation of receptor internalization positive regulation of cytosolic calcium ion concentration chemical synaptic transmission nervous system development synaptic vesicle maturation developmental maturation cerebral cortex development social behavior protein localization to synapse locomotory exploration behavior cellular response to potassium ion neuronal ion channel clustering establishment of protein localization regulation of neuronal synaptic plasticity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity positive regulation of dendrite morphogenesis positive regulation of synaptic transmission neuromuscular process controlling balance positive regulation of synapse assembly dendritic spine morphogenesis protein-containing complex assembly vocalization behavior protein localization to membrane dendritic spine organization AMPA glutamate receptor clustering receptor localization to synapse cell-cell adhesion NMDA selective glutamate receptor signaling pathway regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels maintenance of postsynaptic density structure neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of neuron projection arborization positive regulation of AMPA glutamate receptor clustering regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity positive regulation of excitatory postsynaptic potential regulation of grooming behavior locomotory behavior response to cocaine signal transduction learning establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity long term synaptic depression
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-xmwlv:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline