  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PSD-95 Antibodies
          Antibodies Inc
          PSD-95 MAGUK Scaffold Protein Monoclonal Antibody (K28/74), FL594
          View all (52) PSD-95 antibodies
          Tech Support
          Cite PSD-95 MAGUK Scaffold Protein Monoclonal Antibody (K28/74), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          PSD-95 MAGUK Scaffold Protein Monoclonal Antibody (K28/74), FL594
          Product Details
          75-348-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Non-human primate, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K28/74
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 77-299 (PDZ domains 1 and 2) of human PSD-95 (accession number P78352) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Post Synaptic Density 95 kDa (PSD-95), also known as synapse associated protein 90 kDa (SAP90), is one of a family of membrane-associated proteins found in the postsynaptic density in forebrain neurons and certain presynaptic structures in the cerebellum. Like other members of the family, PSD-95 has three 90 amino acid repeats called PDZ domains followed by an SH3 domain and a yeast guanylate kinase homology (GuK) domain. PSD-95 is believed to participate in the clustering of certain proteins, including NMDA receptors, Shaker-type potassium channels at the synaptic membrane in central nervous system (CNS) neurons. There are two principal modes of interaction between PSD-95 and other proteins. NMDA receptors and shaker-type potassium channels both share C-terminal sequence homology consisting of a threonine/serine-X-valine-COOH (T/SXV) motif. Other neuronal proteins that share this motif (beta 1 adrenergic receptor, some serotonin receptors, some sodium channel subunits, and additional potassium channel subunits), and some of these proteins may interact with PSD-95 by binding to its PDZ domains. Neuronal nitric oxide synthase (nNOS), which lacks the T/SXV motif but which has its own PDZ domain, has been shown to associate with PSD-95 in vitro through a pseudo-homotypic PDZ-PDZ interaction.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: discs large homolog 4; Disks large homolog 4; FLJ97752; FLJ98574; post synaptic density; post-synaptic density protein 95; Postsynaptic density protein 95; PSD-95; PSD-95 alpha 2b; PSD-95 beta; SAP-90; Synapse-associated protein 90; synapse-associated protein SAP90; Tax interaction protein 15; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DLG4; Dlgh4; MRD62; PSD-95; PSD95; SAP-90; SAP90; SAP90A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P78352, (Rat) P31016, (Mouse) Q62108
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1742, (Rat) 29495, (Mouse) 13385
          View more View less
          Function(s)
          protein binding kinase binding protein kinase binding protein phosphatase binding PDZ domain binding protein binding, bridging beta-1 adrenergic receptor binding D1 dopamine receptor binding P2Y1 nucleotide receptor binding acetylcholine receptor binding ionotropic glutamate receptor binding macromolecular complex binding neuroligin family protein binding scaffold protein binding guanylate kinase activity receptor binding protein C-terminus binding protein complex binding glutamate receptor binding structural molecule activity neurexin family protein binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          negative regulation of receptor internalization signal transduction positive regulation of cytosolic calcium ion concentration chemical synaptic transmission nervous system development learning synaptic vesicle maturation social behavior protein localization to synapse locomotory exploration behavior cellular response to potassium ion establishment of protein localization establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity positive regulation of synaptic transmission neuromuscular process controlling balance dendritic spine morphogenesis protein-containing complex assembly vocalization behavior AMPA glutamate receptor clustering receptor localization to synapse cell-cell adhesion NMDA selective glutamate receptor signaling pathway regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of neuron projection arborization positive regulation of excitatory postsynaptic potential regulation of grooming behavior protein complex assembly neuronal ion channel clustering nucleotide phosphorylation regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity locomotory behavior response to cocaine regulation of neuronal synaptic plasticity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline