  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRAK1 Antibodies
          Antibodies Inc
          TRAK1 Monoclonal Antibody (N389/9), FL550
          View all (13) TRAK1 antibodies
          Tech Support
          Cite TRAK1 Monoclonal Antibody (N389/9), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          TRAK1 Monoclonal Antibody (N389/9), FL550
          Product Details
          75-371-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N389/9
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-110 (N-terminus) of human TRAK1 (accession number Q9UPV9) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Involved in the regulation of endosome-to-lysosome trafficking, including endocytic trafficking of EGF-EGFR complexes and GABA-A receptors. Involved in mitochondrial motility. When O-glycosylated, abolishes mitochondrial motility. Crucial for recruiting OGT to the mitochondrial surface of neuronal processes. TRAK1 and RHOT form an essential protein complex that links KIF5 to mitochondria for light chain-independent, anterograde transport of mitochondria.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 106 kDa O-GlcNAc transferase-interacting protein; milton homolog 1; O-linked N-acetylglucosamine transferase interacting protein 106; OGT(O-Glc-NAc transferase)-interacting protein 106 KDa; Protein Milton; Trafficking kinesin-binding protein 1; trafficking protein, kinesin binding 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DEE68; EIEE68; KIAA1042; MILT1; OIP106; RGD1307844; TRAK1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UPV9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 22906, (Rat) 316085
          View more View less
          Function(s)
          protein binding myosin binding TPR domain binding GABA receptor binding transferase activity membrane traffic protein
          Process(es)
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein O-linked glycosylation protein targeting endosome to lysosome transport axonal transport of mitochondrion neurogenesis vesicle transport along microtubule mitochondrion distribution dendrite morphogenesis positive regulation of axonogenesis metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline