  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GABRA6 Antibodies
          Antibodies Inc
          GABA-A-R-Alpha6 Monoclonal Antibody (N229A/32), FL490
          View all (15) GABRA6 antibodies
          Tech Support
          Cite GABA-A-R-Alpha6 Monoclonal Antibody (N229A/32), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          GABA-A-R-Alpha6 Monoclonal Antibody (N229A/32), FL490
          Product Details
          75-388-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N229A/32
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 325-420 (last cytoplasmic domain before extracellular C-terminus) of mouse GABA-A-R-Alpha6 (accession number P16305) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the primary inhibitory neurotransmitter in the central nervous system, causing a hyperpolarization of the membrane through the opening of a Cl- channel associated with the GABA-A Receptor (GABA-A R) Subtype. GABA-A Rs are important therapeutic targets for a range of sedative, anxiolytic, and hypnotic agents and are implicated in several diseases including epilepsy, anxiety, depression, and substance abuse. The GABA-A R is a multimeric subunit complex. To date six alphas, four betas and four gammas, plus alternative splicing variants of some of these subunits, have been identified. Injection in oocytes or mammalian cell lines of cRNA coding for alpha and beta subunits results in the expression of functional GABA-A Rs sensitive to GABA. However, coexpression of a gamma-subunit is required for benzodiazepine modulation. The various effects of the benzodiazepines in brain may also be mediated via different alpha subunits of the receptor. Lastly, phosphorylation of beta subunits of the receptor has been shown to modulate GABA-A R function.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GABA(A) receptor subunit alpha-6; GABA-A receptor alpha-6 subunit; GABAAR alpha6; GABAAR subunit alpha-6; GABRA 6; gamma-aminobutyric acid; gamma-aminobutyric acid A receptor, alpha 6; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit alpha 6; gamma-aminobutyric acid A receptor, alpha 6; Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-6; subunit alpha 6 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor
          View more View less
          Gene Aliases: alpha6; GABA-ARalpha6; Gabra-6; Gabra6
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P16305, (Rat) P30191
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 14399, (Rat) 29708
          View more View less
          Function(s)
          GABA-A receptor activity ion channel activity extracellular ligand-gated ion channel activity inhibitory extracellular ligand-gated ion channel activity chloride channel activity drug binding benzodiazepine receptor activity GABA-gated chloride ion channel activity ligand-gated ion channel
          Process(es)
          transport ion transport chloride transport gamma-aminobutyric acid signaling pathway ion transmembrane transport protein heterooligomerization synaptic transmission, GABAergic chloride transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline