  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Nouveaux produits
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SLC18A1 Antibodies
          Antibodies Inc
          VMAT1 Monoclonal Antibody (N440/21)
          View all (26) SLC18A1 antibodies
          Tech Support
          Cite VMAT1 Monoclonal Antibody (N440/21)
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          VMAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          VMAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          VMAT1 Antibody (75-430) in IHC (F)
          Adult rat brain immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VMAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          VMAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          VMAT1 Monoclonal Antibody (N440/21)
          Product Details
          75-430
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N440/21
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 43-135 (first lumenal domain) of mouse Slc18a1 (accession number Q8R090) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          SLC18A1 (Solute Carrier Family 18 Member A1) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SLC18A1 include Barbiturate Abuse and Adrenal Neuroblastoma. Among its related pathways are Transport of inorganic cations/anions and amino acids/oligopeptides and Synaptic vesicle pathway. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include monoamine transmembrane transporter activity and xenobiotic transmembrane transporter activity. An important paralog of this gene is SLC18A2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CGAT; solute carrier family 18 (vesicular monoamine transporter), member 1; solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 1; solute carrier family 18 member 1; solute carrier family18 (vesicular monoamine) member 1 (chromaffin granule amine transporter); unnamed protein product; VAT1; vesicular amine transporter 1; vesicular monoamine transporter 1; VMAT; VMAT 1; vesicular monoamine transporter 1; VMAT1
          View more View less
          Gene Aliases: 4832416I10Rik; CGAT; Vat1; VMAT-1; Vmat1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q8R090, (Rat) Q01818
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 110877, (Rat) 25693
          View more View less
          Function(s)
          serotonin:sodium symporter activity monoamine:proton antiporter activity enzyme binding transmembrane transporter activity
          Process(es)
          neurotransmitter transport aminergic neurotransmitter loading into synaptic vesicle positive regulation of dopamine secretion serotonin uptake negative regulation of serotonin uptake norepinephrine uptake establishment of localization in cell transmembrane transport dopamine uptake hydrogen ion transmembrane transport negative regulation of neurotransmitter transport cellular response to lithium ion
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Avis de confidentialité
          • Price & Freight Policy
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0