  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NPY2R Antibodies
          Antibodies Inc
          NPY2R Monoclonal Antibody (L119/106), FL490
          View all (21) NPY2R antibodies
          Tech Support
          Cite NPY2R Monoclonal Antibody (L119/106), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          NPY2R Monoclonal Antibody (L119/106), FL490
          Product Details
          75-460-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L119/106
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-51 (extracellular N-terminus) and 330-381 (cytoplasmic C-terminus) of human NPY2R, produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The rank order of affinity of this receptor for pancreatic polypeptides is PYY > NPY > PYY (3-36) > NPY (2-36) > [Ile-31, Gln-34] PP > [Leu-31, Pro-34] NPY > PP, [Pro-34] PYY and NPY free acid.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MGC124241; MGC124242; MGC124244; Neuropeptide Y receptor type 2; neuropeptide Y receptor Y2-like; Neuropeptide y-y2; neuropeptide Y-Y2 receptor; neuropeptide Y/peptide YY-Y2 receptor; NPY-Y2 receptor; NPY2-R; Y2 receptor
          View more View less
          Gene Aliases: NPY2-R; NPY2R
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P49146, (Mouse) P97295
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4887, (Mouse) 18167, (Rat) 66024
          View more View less
          Function(s)
          peptide YY receptor activity G-protein coupled receptor activity neuropeptide Y receptor activity calcium channel regulator activity protein binding signaling receptor activity signal transducer activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          behavioral fear response positive regulation of peptide secretion outflow tract morphogenesis cardiac left ventricle morphogenesis signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration neuropeptide signaling pathway nitric oxide mediated signal transduction locomotory behavior positive regulation of cell-substrate adhesion negative regulation of neurological system process positive regulation of dopamine secretion positive regulation of smooth muscle contraction positive regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep negative regulation of synaptic transmission negative regulation of secretion negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic negative regulation of excitatory postsynaptic potential synaptic signaling via neuropeptide negative regulation of cAMP/PKA signal transduction negative regulation of feeding behavior chemical synaptic transmission negative regulation of cAMP biosynthetic process secretion regulation of sensory perception of pain positive regulation of cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline