  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
      Cell Culture Plastics
  • 我們的服務對象
    • 生物技術
    • 生物製藥
    • CDMO
    • 實驗室診斷
    • 工業與應用科學
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          • Primary Antibodies ›
          • PROSER1 Antibodies
          Antibodies Inc
          Proser1 Monoclonal Antibody (N456/39), FL594
          View all (7) PROSER1 antibodies
          Tech Support
          Cite Proser1 Monoclonal Antibody (N456/39), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Proser1 Monoclonal Antibody (N456/39), FL594
          Product Details
          75-474-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N456/39
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 2-202 (N-terminus) of mouse Proser1 (accession number Q5PRE5) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene encodes a conserved protein containing proline and serine rich regions. These regions may be important in protein-protein interactions.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Proline and serine-rich protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2810046L04Rik; 9330161F11; C13orf23; KIAA2032; PROSER1; RGD1309403
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q86XN7, (Mouse) Q5PRE5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 80209, (Mouse) 212127, (Rat) 310417
          View more View less
          Function(s)
          protein binding molecular_function
          Process(es)
          biological_process
          Contact tech support
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          Taiwan flag icon
          Taiwan
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline