  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Synapsin 1/3 Antibodies
          Antibodies Inc
          Synapsin-1/3 Monoclonal Antibody (L125/129), FL550
          View all (5) Synapsin 1/3 antibodies
          Tech Support
          Cite Synapsin-1/3 Monoclonal Antibody (L125/129), FL550
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Synapsin-1/3 Monoclonal Antibody (L125/129), FL550
          Product Details
          75-497-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L125/129
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 76-417 (actin-binding and synaptic-vesicle binding domains) of human Synapsin-III (accession number O14994) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Synapsin 1 and Synapsin 3 are members of the synapsin family of proteins, which are involved in the regulation of neurotransmitter release at synapses. Both synapsin 1 and synapsin 3 are crucial for the proper functioning of synapses, playing key roles in neurotransmitter release, synaptic plasticity, and neuronal development.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP binding protein; similar to synapsin I and II; brain protein 4.1; C-terminal truncated due to the introduction of a pre-mature stop codon by the inclusion of intron 8; cN28H9.2 (synapsin III); neuronal phosphoprotein; SYN3; synapsin Ib; synapsin IIIa; synapsin-3-like; synaptic vesicle protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: EPILX; EPILX1; MRX50; Syn-1; Syn1-S; SYN1a; SYN1b; SYNI
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17600, (Human) O14994, (Rat) P09951, (Mouse) O88935, (Rat) O70441, (Mouse) Q8JZP2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6853, (Human) 8224, (Rat) 24949, (Mouse) 20964, (Rat) 29130, (Mouse) 27204
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ATP binding protein kinase binding identical protein binding microtubule cortical anchor activity calcium-dependent protein binding
          Process(es)
          chemical synaptic transmission neurotransmitter secretion regulation of neurotransmitter secretion modulation of synaptic transmission synapse organization synaptic vesicle clustering regulation of synaptic vesicle cycle synaptic vesicle cycle regulation of synaptic vesicle exocytosis neuron development regulation of short-term neuronal synaptic plasticity regulation of synaptic transmission, GABAergic
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0