  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PCNA Antibodies
          Proteintech
          PCNA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240306B9)
          View all (154) PCNA antibodies
          Tech Support
          Cite PCNA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240306B9)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          PCNA Antibody (81302-6-RR) in IHC (P)
          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 81302-6-RR (PCNA antibody) at dilution of 1:4000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PCNA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240306B9)
          Product Details
          81302-6-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:5,000-1:50,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:2,000-1:8,000
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240306B9
          Immunogen
          PCNA fusion protein Ag0277
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: QGSILKKVLE ALKDLINEAC WDISSSGVNL QSMDSSHVSL VQLTLRSEGF DTYRCDRNLA MGVNLTSMSK ILKCAGNEDI ITLRAEDNAD TLALVFEAPN QEKVSDYEMK LMDLDVEQLG IPEQEYSCVV KMPSGEFARI CRDLSHIGDA VVISCAKDGV KFSASGELGN GNIKLSQTSN VDKEEEAVTI EMNEPVQLTF ALRYLNFFTK ATPLSSTVTL SMSADVPLVV EYKIADMGHL KYYLAPKIE
          Target Information
          PCNA (polymerase delta auxiliary protein) is essential for DNA replication and is involved in DNA excision and mismatch repair pathways. PCNA binds to the CDK inhibitor p21, the structure-specific endonucleases Fen1 and XPG, and DNA cytosine 5-methyltransferase (MCMT). PCNA is a potentially useful marker of cells with proliferative potential and for identifying the proliferation status of tumor tissue (i.e. relevant to prognosis). PCNA is a marker for cells in early G1 phase and S phase of the cell cycle. PCNA is found in the nucleus and is a cofactor of DNA polymerase delta, and acts as a homotrimer and helps increase the processing of leading strand synthesis during DNA replication. In response to DNA damage, PCNA is ubiquitinated and is involved in the RAD6-dependent DNA repair pathway. Two transcript variants encoding the same protein have been found for PCNA. Pseudogenes of PCNA have been described on chromosome 4 and on the X chromosome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Cyclin; DNA polymerase delta auxiliary protein; DNA sliding clamp PCNA; HGCN8729; MGC8367; PCNA; Proliferating cell nuclear antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ATLD2; PCNA; Pcna/cyclin; PCNAR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P12004, (Rat) P04961, (Mouse) P17918
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5111, (Rat) 25737, (Mouse) 18538
          View more View less
          Function(s)
          purine-specific mismatch base pair DNA N-glycosylase activity DNA binding chromatin binding damaged DNA binding protein binding enzyme binding estrogen receptor binding DNA polymerase processivity factor activity receptor tyrosine kinase binding dinucleotide insertion or deletion binding MutLalpha complex binding histone acetyltransferase binding identical protein binding macromolecular complex binding DNA polymerase binding transcription factor binding DNA polymerase processivity factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication leading strand elongation regulation of DNA replication DNA repair base-excision repair, gap-filling mismatch repair chromatin organization cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress heart development translesion synthesis epithelial cell differentiation replication fork processing positive regulation of deoxyribonuclease activity response to estradiol response to lipid cellular response to UV estrous cycle positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication response to cadmium ion cellular response to hydrogen peroxide cellular response to xenobiotic stimulus response to dexamethasone liver regeneration positive regulation of DNA-directed DNA polymerase activity response to L-glutamate mitotic telomere maintenance via semi-conservative replication regulation of catalytic activity
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline