  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TIGIT Antibodies
          Proteintech
          TIGIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240423D3)
          View all (98) TIGIT antibodies
          Tech Support
          Cite TIGIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240423D3)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          TIGIT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TIGIT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          TIGIT Antibody (83545-1-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Jurkat cells using TIGIT antibody (83545-1-RR, Clone: 240423D3) at dilution of 1:250 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TIGIT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TIGIT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIGIT Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          TIGIT Antibody in Western Blot (WB)
          TIGIT Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          Product Details
          83545-1-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:6,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1:50-1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:125-1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240423D3
          Immunogen
          Fusion Protein
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 532
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          TIGIT is a 26 kDa protein that belongs to the poliovirus receptor (PVR) family. It is expressed on NK cells, regulatory T cells, follicular T helper cells, memory CD4+ T cells, and CD8+ T cells, but not on B cells or naive CD4+ T cells. However, TIGIT can be upregulated on naive CD4+ T cells upon activation. TIGIT interacts with members of the PVR and PVR-like families, including CD155. This interaction mediates the engagement of NK and T cells with antigen-presenting cells, fibroblasts, and endothelial cells expressing PVR and PVR-like proteins. Binding of TIGIT to PVR leads to increased secretion of IL-10 and decreased secretion of IL-12B, promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells and suppressing T cell activation. Through these interactions, TIGIT plays a significant role in modulating immune responses and maintaining immune homeostasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; tigit; unnamed protein product; V-set and immunoglobulin domain containing 9; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9; V-set and transmembrane domain containing 3; V-set and transmembrane domain-containing protein 3; VSIG9, VSTM3; Washington University cell adhesion molecule
          View more View less
          Gene Aliases: ENSMUSG00000071552; RGD1563191; TIGIT; VSIG9; VSTM3; WUCAM
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q495A1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 201633, (Rat) 363784, (Mouse) 100043314
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding signaling receptor activity identical protein binding
          Process(es)
          negative regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-10 production negative regulation of T cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline