    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TIGIT Antibodies
          Proteintech
          TIGIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240423D3), CoraLite® 532
          View all (112) TIGIT antibodies
          Tech Support
          Cite TIGIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240423D3), CoraLite® 532
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TIGIT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TIGIT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          TIGIT Antibody (CL532-83545) in IHC (P)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed paraffin-embedded mouse spleen tissue using CoraLite532 TIGIT antibody (CL532-83545, Clone: 240423D3 ) at dilution of 1:200. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TIGIT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIGIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240423D3), CoraLite® 532
          Product Details
          CL532-83545
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240423D3
          Immunogen
          Fusion Protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® 532 CoraLite® 532 CoraLite® 532
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          527/558 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: MMTGTIETTG NISAEKGGSI ILQCHLSSTT AQVTQVNWEQ QDQLLAICNA DLGWHISPSF KDRVAPGPGL GLTLQSLTVN DTGEYFCIYH TYPDGTYTGR IFLEVLESSV AEHGARFQIP
          Target Information
          TIGIT is a 26 kDa protein that belongs to the poliovirus receptor (PVR) family. It is expressed on NK cells, regulatory T cells, follicular T helper cells, memory CD4+ T cells, and CD8+ T cells, but not on B cells or naive CD4+ T cells. However, TIGIT can be upregulated on naive CD4+ T cells upon activation. TIGIT interacts with members of the PVR and PVR-like families, including CD155. This interaction mediates the engagement of NK and T cells with antigen-presenting cells, fibroblasts, and endothelial cells expressing PVR and PVR-like proteins. Binding of TIGIT to PVR leads to increased secretion of IL-10 and decreased secretion of IL-12B, promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells and suppressing T cell activation. Through these interactions, TIGIT plays a significant role in modulating immune responses and maintaining immune homeostasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; tigit; unnamed protein product; V-set and immunoglobulin domain containing 9; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9; V-set and transmembrane domain containing 3; V-set and transmembrane domain-containing protein 3; VSIG9, VSTM3; Washington University cell adhesion molecule
          View more View less
          Gene Aliases: ENSMUSG00000071552; RGD1563191; TIGIT; VSIG9; VSTM3; WUCAM
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q495A1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 201633, (Rat) 363784, (Mouse) 100043314
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding signaling receptor activity identical protein binding
          Process(es)
          negative regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-10 production negative regulation of T cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline