  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Bovine IgG Secondary Antibodies
          Invitrogen
          Goat anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
          View all (6) Goat anti-Bovine IgG antibodies
          Tech Support
          Cite Goat anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody (A18751) in WB
          Western blot was performed using Goat anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Product # A18751) and ~55 kDa bandcorresponding to Bovine IgG Heavy Chain was observed in Bovine IgG. Purified protein (100 ng) of Canine IgG (Lane 1), Feline IgG (Lane 2), Bovine IgG (Lane 3), Rabbit IgG (Lane 4), Goat IgG (Lane 5), Rat IgG (Lane 6), Mouse IgG(Lane 7), Sheep IgG (Lane 8), Human IgG (Lane 9) wereelectrophor... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          A18751
          Applications
          Tested Dilution
          Western Blot (WB)
          1:500-1:20,000
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:500-1:20,000
          ELISA (ELISA)
          1:500-1:20,000
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine
          Host/Isotype
          Goat / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Secondary Antibody
          Immunogen
          Bovine IgG (H+L)
          Conjugate
          HRP HRP HRP
          • AP
          • FITC
          • Texas Red
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          1 mg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 1% BSA
          Contains
          0.1% ProClin 150
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2535528
          Target
          IgG
          Antibody Form
          Whole Antibody
          Product Specific Information
          The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
          Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. Store lyophilized material at 2-8 °C. For long term storage after reconstitution, dilute with 50% glycerol and store at -20 °C as a liquid. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin bovine serum immunoglobulins.
          Target Information
          Anti-Bovine secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for bovine (cow, ox) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
          View product citations for antibody A18751 on CiteAb
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline