  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HPRT1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          HPRT1 Polyclonal Antibody
          View all (38) HPRT1 antibodies
          Tech Support
          Cite HPRT1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HPRT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          HPRT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          HPRT1 Antibody (A305-306A-T) in WB
          Detection of human and mouse HPRT1 by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) from HeLa, HEK293T, Jurkat, mouse TCMK-1, and mouse NIH 3T3 cells prepared using NETN lysis buffer. Antibody: Affinity purified rabbit anti-HPRT1 antibody (Product # A305-306A) (lot A305-306A-1) used for WB at 0.1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 10 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HPRT1 Antibody in Western Blot (WB)
          HPRT1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          HPRT1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A305-306A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 168 to 218 of human Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          phosphate/tris citrate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Bovine, Dog, Pig and Chimpanzee
          Target Information
          The protein is a transferase, which catalyzes conversion of hypoxanthine to inosine monophosphate and guanine to guanosine monophosphate via transfer of the 5-phosphoribosyl group from 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate. This enzyme plays a central role in the generation of purine nucleotides through the purine salvage pathway.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HGPRT; HGPRTase; HPRT 1; HPRT B; HPRT1; hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase; hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase 1; Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase; hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase 1; testicular tissue protein Li 89; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C81579; HGPRT; HPGRT; HPRT; HPRT1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P00492, (Mouse) P00493
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3251, (Mouse) 15452
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding hypoxanthine phosphoribosyltransferase activity protein binding transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups identical protein binding metal ion binding guanine phosphoribosyltransferase activity protein homodimerization activity glycosyltransferase
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity response to amphetamine purine nucleotide biosynthetic process purine ribonucleoside salvage guanine salvage grooming behavior locomotory behavior striatum development cerebral cortex neuron differentiation central nervous system neuron development GMP salvage IMP salvage dopamine metabolic process hypoxanthine salvage AMP salvage positive regulation of dopamine metabolic process GMP catabolic process IMP metabolic process adenine metabolic process hypoxanthine metabolic process lymphocyte proliferation dendrite morphogenesis protein homotetramerization dopaminergic neuron differentiation adenine salvage nucleoside metabolic process cytolysis
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline