  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Connexin 43 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          Connexin-43 Polyclonal Antibody
          View all (42) Connexin 43 antibodies
          Tech Support
          Cite Connexin-43 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Connexin-43 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          Connexin-43 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Connexin-43 Antibody (ACC-201-GP-25UL) in IHC (F)
          Expression of Connexin-43 in mouse brain - Immunohistochemical staining of frozen mouse cerebellum free floating sections using Guinea pig Anti-Connexin-43 Antibody (#ACC-201-GP). CX43 immunoreactivity (red) appears in the Purkinje layer (vertical arrows) and in puncta along dendritic processes (horizontal arrows). Nuclei are stained using DAPI as the counterstain (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Connexin-43 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Connexin-43 Antibody in Western Blot (WB)
          Connexin-43 Antibody in Western Blot (WB)
          Connexin-43 Antibody in Western Blot (WB)
          Connexin-43 Antibody in Multiplex Immunohistochemistry (mIHC)
          Connexin-43 Polyclonal Antibody
          Product Details
          ACC-201-GP-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:100
          -
          Multiplex Immunohistochemistry (mIHC)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Guinea pig / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)HAQPFDFPDDNQNSK, corresponding to amino acids residues 331-345 of human Connexin-43, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Connexin 43 (Cx43) is a member of the gap junction protein family. Connexins assemble as a hexamer and are transported to the plasma membrane to create a hemichannel that can associate with hemichannels on nearby cells to create cell-to-cell channels. Clusters of these channels assemble to make gap junctions. Gap junction communication is important in development and regulation of cell growth. Phosphorylation of Cx43 is important in regulating assembly and function of gap junctions. Ser368 of Cx43 is phosphorylated by protein kinase C (PKC) after activation by phorbol esters, which decreases cell-to-cell communication. Src can interact with and phosphorylate Cx43 to alter gap junction communication. GFAP are membrane-spanning proteins that facilitate the transfer of ions and small molecules between cells. According to sequence similarities at the nucleotide and amino acid levels, the gap junction proteins are divided into two categories, alpha and beta. Connexin 43 is the major protein of gap junctions in the heart, and gap junctions are thought to have a crucial role in the synchronized contraction of the heart and in embryonic development. Connexin 43 is also targeted by several protein kinases that regulate myocardial cell-cell coupling. A related intron-less connexin 43 pseudogene, GJA1P, has been mapped to chromosome 5. Mutations in the GFAP gene cause X-linked Charcot-Marie-Tooth disease, an inherited peripheral neuropathy, oculodentodigital dysplasia and heart malformations. Alternatively spliced transcript variants of GFAP have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha 1 connexin; connexin 43; Connexin-43; Cx-43; Cx43; CXA1; DFNB38; Gap junction 43 kDa heart protein; Gap junction alpha-1 protein; gap junction membrane channel protein alpha 1; gap junction protein, alpha 1, 43kDa; GJA1; ODD; ODOD; SDTY3; Syndactyly type III; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AU042049; AVSD3; AW546267; CMDR; Cnx43; connexin43; CX43; Cx43alpha1; Cxn-43; EKVP; EKVP3; Gja-1; GJA1; GJAL; HLHS1; HSS; Npm1; ODDD; PPKCA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17302, (Mouse) P23242, (Rat) P08050
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2697, (Mouse) 14609, (Rat) 24392
          View more View less
          Function(s)
          gap junction channel activity protein binding beta-catenin binding ion transmembrane transporter activity efflux transmembrane transporter activity tubulin binding transmembrane transporter activity glutathione transmembrane transporter activity alpha-tubulin binding gap junction hemi-channel activity gap junction channel activity involved in cardiac conduction electrical coupling gap junction channel activity involved in cell communication by electrical coupling signal transducer activity receptor binding SH3 domain binding protein domain specific binding PDZ domain binding beta-tubulin binding connexin binding scaffold protein binding gap junction
          Process(es)
          establishment of mitotic spindle orientation cardiac conduction system development cell communication signal transduction cell-cell signaling spermatogenesis heart development protein localization positive regulation of gene expression cell communication by electrical coupling glutamate secretion gap junction assembly negative regulation of cell growth negative regulation of gonadotropin secretion ion transmembrane transport glutathione transmembrane transport maintenance of blood-brain barrier xenobiotic transport positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling cell-cell junction organization bone remodeling transmembrane transport bone development atrial cardiac muscle cell action potential cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction microtubule-based transport positive regulation of cold-induced thermogenesis export across plasma membrane negative regulation of trophoblast cell migration regulation of blood circulation cellular response to beta-amyloid positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of morphogenesis of an epithelium positive regulation of mesodermal cell differentiation positive regulation of stem cell proliferation osteoblast differentiation in utero embryonic development neuron migration negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping regulation of heart rate epithelial cell maturation lens development in camera-type eye chronic inflammatory response positive regulation of glomerular filtration atrial ventricular junction remodeling epicardial cell to mesenchymal cell transition apoptotic process positive regulation of cytosolic calcium ion concentration adult heart development regulation of heart contraction negative regulation of cell proliferation response to pH vascular transport negative regulation of gene expression cell communication by chemical coupling positive regulation of cell communication by chemical coupling ATP transport regulation of bone mineralization positive regulation of insulin secretion embryonic heart tube development embryonic digit morphogenesis skeletal muscle tissue regeneration positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of striated muscle tissue development positive regulation of vasoconstriction positive regulation of vasodilation regulation of bone remodeling blood vessel morphogenesis neuron projection morphogenesis protein oligomerization regulation of calcium ion transport negative regulation of cardiac muscle cell proliferation milk ejection regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization regulation of blood vessel remodeling regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane depolarization negative regulation of wound healing cardiac conduction establishment of epithelial cell polarity negative regulation of DNA biosynthetic process regulation of bicellular tight junction assembly positive regulation of behavioral fear response endothelium development response to glucose response to fluid shear stress response to peptide hormone cellular response to mechanical stimulus
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline