  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GABRQ Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (4) GABRQ antibodies
          Tech Support
          Cite GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Antibody (AGA-018-50UL) in ICC/IF
          Expression of GABA (A) θ receptor in rat PC12 cells - Cell surface detection of GABRQ in intact living rat Pheochromocytoma (PC12) cells. A. Extracellular staining of cells using Anti-GABA (A) θ Receptor (GABRQ) (extracellular) Antibody (#AGA-018), (1:50), (red). B. Merge of A with the live view of the cell. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          GABA(A) theta Receptor (GABRQ) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          AGA-018-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          DYRMHEKLWVPDC, corresponding to amino acid residues 131-143 of mouse GABRQ, Extracellular, N-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, theta subunit. GABRQ gene is mapped to chromosome Xq28 in a cluster including the genes encoding the alpha 3 and epsilon subunits of the same receptor. This gene location is also the candidate region of 2 different neurologic diseases:early-onset parkinsonism (Waisman syndrome) and X-linked mental retardation (MRX3).The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, theta subunit. It is mapped to chromosome Xq28 in a cluster including the genes encoding the alpha 3 and epsilon subunits of the same receptor. This gene location is also the candidate region of 2 different neurologic diseases: early-onset parkinsonism (Waisman syndrome) and X-linked mental retardation (MRX3).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GABA(A) receptor subunit theta; GABA(A) Theta; GABAAR subunit theta; gamma-aminobutyric acid; gamma-aminobutyric acid A receptor, theta; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, theta; gamma-aminobutyric acid (GABA) receptor, theta; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit theta; gamma-aminobutyric acid A receptor, theta; Gamma-aminobutyric acid receptor subunit theta; gamma-aminobutyric acid type A receptor theta subunit; similar to chicken gamma aminobutyric acid receptor beta4 subunit
          View more View less
          Gene Aliases: GABRQ; THETA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UN88, (Mouse) Q9JLF1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 55879, (Rat) 65187, (Mouse) 57249
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity GABA-A receptor activity ion channel activity extracellular ligand-gated ion channel activity chloride channel activity neurotransmitter transporter activity protein binding GABA-gated chloride ion channel activity ligand-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport chloride transport neurotransmitter transport signal transduction ion transmembrane transport synaptic transmission, GABAergic chloride transmembrane transport transport gamma-aminobutyric acid signaling pathway
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline