  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GPR68 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (18) GPR68 antibodies
          Tech Support
          Cite GPR68 (OGR1) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody (AGR-042-25UL) in WB
          Western blot analysis of rat kidney lysates (lanes 1 and 3) and mouse kidney membranes (lanes 2 and 4): - 1,2. Anti-GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody (#AGR-042), (1:200).3,4. Anti-GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody , preincubated with GPR68/OGR1 (extracellular) Blocking Peptide (#BLP-GR042). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GPR68 (OGR1) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          AGR-042-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          2.5 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)HRV(S)FEHYPIQAWQR, corresponding to amino acid residues 169-183 of mouse GPR68, 2nd extracellular loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          GPR68 (also known as OGR1 - ovarian cancer G-protein coupled receptor 1) is a proton-sensing receptor involved in pH homeostasis. It represents an osteoblastic pH sensor regulating the cell-mediated response to acidosis in bone. GPR68 mediates its action by association with G proteins that stimulate inositol phosphate (IP) production or CA2+ mobilization. The receptor is almost silent at pH 7.8 but fully activated at pH 6.8. Also found to serve as a tumor suppressor in prostate cancer. Mutations to the gene result in amelogenesis imperfecta, hypomaturation type 2A6.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Brgr1; Brgrb; G-protein coupled receptor 12A; G-protein coupled receptor 68; GPR12A; OGR-1; OGR1; GPR68; ovarian cancer G protein-coupled receptor, 1; Ovarian cancer G-protein coupled receptor 1; Ovarian cancer G-protein coupled receptor 1 homolog; sphingosylphosphorylcholine receptor
          View more View less
          Gene Aliases: AI2A6; BB131428; GPR12A; GPR68; OGR1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q15743, (Mouse) Q8BFQ3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8111, (Mouse) 238377, (Rat) 314386
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity signal transducer activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          inflammatory response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway insulin secretion monocyte differentiation positive regulation of insulin secretion response to fluid shear stress positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus osteoclast development negative regulation of monocyte differentiation cellular response to pH cellular response to acidic pH positive regulation of osteoclast development
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline