  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TROP2 Antibodies
          Proteintech
          TACSTD2/TROP2 Monoclonal Antibody (5A6B1), APC
          View all (68) TROP2 antibodies
          Tech Support
          Cite TACSTD2/TROP2 Monoclonal Antibody (5A6B1), APC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          TACSTD2/TROP2 Antibody (APC-68141) in IHC (P)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed paraffin-embedded mouse skin tissue using APC TACSTD2/TROP2 antibody (APC-68141, Clone: 5A6B1 ) at dilution of 1:200. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TACSTD2/TROP2 Monoclonal Antibody (5A6B1), APC
          Product Details
          APC-68141
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          5A6B1
          Immunogen
          TACSTD2/TROP2 fusion protein Ag25775
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: KGDLSLRCDE LVRTHHILID LRHRPTAGAF NHSDLDAELR RLFRERYRLH PKFVAAVHYE QPTIQIELRQ NTSQKAAG
          Target Information
          TROP2 is a carcinoma-associated antigen defined by the monoclonal antibody GA733. This antigen is a member of a family including at least two type I membrane proteins. It transduces an intracellular calcium signal and acts as a cell surface receptor. Mutations of its gene result in gelatinous drop-like corneal dystrophy, an autosomal recessive disorder characterized by severe corneal amyloidosis leading to blindness.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 40kD glycoprotein, identified by monoclonal antibody GA733; Cell surface glycoprotein Trop-2; cell surface glycoprotein TROP2; epithelial glycoprotein-1; GA733; gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331; lymphocyte antigen 97; Membrane component chromosome 1 surface marker 1; membrane component, chromosome 1, surface marker 1; Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1; pancreatic carcinoma marker protein GA7331; TACD2; TACSTD2; trophoblast cell surface antigen 2; Tumor-associated calcium signal transducer 2; tunor-associated calcium signal transducer 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C80403; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; Ly97; M1S1; TACSTD2; TROP2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P09758, (Mouse) Q8BGV3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4070, (Mouse) 56753
          View more View less
          Function(s)
          protein binding molecular_function
          Process(es)
          visual perception negative regulation of epithelial cell migration regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of stress fiber assembly ureteric bud morphogenesis negative regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis negative regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of ruffle assembly negative regulation of cell motility positive regulation of stem cell differentiation
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline