  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD13 Antibodies
          Proteintech
          CD13 Monoclonal Antibody (WM15), Biotin
          View all (92) CD13 antibodies
          Tech Support
          Cite CD13 Monoclonal Antibody (WM15), Biotin
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD13 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD13 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD13 Antibody (BIOTIN-65186) in Flow
          1x10^6 human PBMCs were surface stained with 0.25 µg Biotin Plus Anti-Human CD13 (WM15) (Biotin-65186, Clone: WM15) and CoraLite488-conjugated streptavidin, or unstained. Cells were incubated with FC Receptor Block prior to staining. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD13 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          BIOTIN-65186
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          WM15
          Immunogen
          Human AML cells
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • APC 
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          500 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD13, also known as ANPEP, is a 150-170 kDa type II transmembrane zinc-binding ectopeptidase expressed on a wide variety of cell types and tissues. It is prominently found on monocytes and granulocytes in the blood, but not on lymphocytes. Additionally, CD13 is expressed on endothelial cells, epithelial cells, fibroblasts, kidney proximal tubules, intestine, placenta, and myeloid leukemia cells. As a metalloprotease, CD13 preferentially catalyzes the removal of neutral amino acids from small peptides, thereby activating or inactivating bioactive peptides. It plays a crucial role in various biological processes, including the degradation of enkephalins and endorphins, terminal degradation of peptides, amino acid scavenging, antigen processing, and the adhesion and migration of cells. CD13 is also involved in extracellular matrix degradation, signal transduction, inflammatory responses, regulation of intercellular contact, cell motility, and vascularization. In the context of disease, CD13 is associated with the protection of leukemic cells against apoptosis and is linked to a poor prognosis in carcinomas. Furthermore, CD13 functions as an aminopeptidase enzyme and serves as an alpha receptor for coronavirus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alanyl (membrane) aminopeptidase; Alanyl aminopeptidase; Aminopeptidase M; Aminopeptidase N; aminopeptidase N precursor (EC 3.4.11.2); AP-M; AP-N; CD13; gp150; h AP-N; membrane alanyl aminopeptidase; Microsomal aminopeptidase; Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ANPEP; AP-M; AP-N; APN; CD13; GP150; hAPN; LAP1; P150; PEPN
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P15144
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 290
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity aminopeptidase activity peptidase activity metallopeptidase activity zinc ion binding obsolete cytosol alanyl aminopeptidase activity hydrolase activity signaling receptor activity metal ion binding metalloaminopeptidase activity
          Process(es)
          angiogenesis angiotensin maturation proteolysis cell differentiation peptide catabolic process viral entry into host cell
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline