  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-Fos Antibodies
          Bioss
          Phospho-c-Fos (Ser374) Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 680
          View all (108) c-Fos antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-c-Fos (Ser374) Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 680
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Phospho-c-Fos (Ser374) Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 680
          Product Details
          BS-12911R-A680
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:300-5,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:50-1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from human c-Fos around the phosphorylation site of Ser374
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680
          Excitation/Emission Max
          681/704 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.03% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C or -80°C if preferred
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog is commonly known as Cellular protooncogene Fos (c-Fos). It belongs to the fos transcription factor family and is encoded by the C-FOS gene located on chromosome 14. c-Fos heterodimerizes with c-Jun to form the Activator Protein -1 (AP-1) transcription factor which regulates transcription of several genes that play an important role in cellular signal transduction, cell proliferation and differentiation. c-Fos has been shown to be phosphorylated by various stimuli including growth factors and insulin at atleast seven different sites. The best known upstream kinase for phosphorylation at Threonine 232 is ERK MAPK which regulates localization of c-Fos to the nucleus and is thus important for c-Fos induced transcriptional activity.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: activator protein 1; c-fos oncogene; cellular oncogene c-fos; Cellular oncogene fos; FBJ murine osteosarcoma viral (v-fos) oncogene homolog (oncogene FOS); FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog; FBJ osteosarcoma oncogene; FOS; Fos proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit; Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; G0/G1 switch regulatory protein 7; Protein c-Fos; Proto-oncogene c-Fos; proto-oncogene cFOS; proto-oncogene protein c-fos; Transcription factor AP-1 subunit c-Fos; unnamed protein product; v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AP-1; C-FOS; cFos; D12Rfj1; FOS; G0S7; p55
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01100, (Mouse) P01101, (Rat) P12841
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2353, (Mouse) 14281, (Rat) 314322
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity basic leucine zipper transcription factor
          Process(es)
          conditioned taste aversion neural retina development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter inflammatory response transforming growth factor beta receptor signaling pathway nervous system development female pregnancy response to xenobiotic stimulus response to light stimulus response to mechanical stimulus response to gravity response to toxic substance regulation of gene expression response to activity skeletal muscle cell proliferation cerebral cortex development neuron differentiation osteoclast differentiation response to lipopolysaccharide response to progesterone response to insulin cellular response to hormone stimulus response to cytokine cellular response to zinc ion starvation cellular response to reactive oxygen species response to immobilization stress skeletal muscle cell differentiation response to muscle stretch response to ethanol positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to steroid hormone response to corticosterone myoblast proliferation response to cAMP SMAD protein signal transduction cellular response to calcium ion cellular response to tumor necrosis factor cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to parathyroid hormone stimulus cellular response to hypoxia cellular response to transforming growth factor beta stimulus medium-term memory integrated stress response signaling positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter mononuclear cell differentiation response to forskolin cellular response to phorbol 13-acetate 12-myristate cellular response to prolactin cellular response to extracellular stimulus response to drug aging response to cold response to organic cyclic compound sleep
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline