  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 19 Antibodies
          Bioss
          Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (10H7), Alexa Fluor™ 680
          View all (170) Cytokeratin 19 antibodies
          Tech Support
          Cite Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (10H7), Alexa Fluor™ 680
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (10H7), Alexa Fluor™ 680
          Product Details
          BSM-33057M-A680
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:300-5,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          10H7
          Immunogen
          KLH conjugated synthetic peptide derived from human Cytokeratin 19
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 350 
          • Alexa Fluor 750 
          • Biotin 
          • Cyanine3
          • Cyanine5 
          • Cyanine5.5 
          • Cyanine7
          • FITC
          • HRP
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          681/704 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4, with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.03% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C or -80°C if preferred
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Cytokeratin 19 is part of a subfamily of intermediate filament proteins and are characterized by a remarkable biochemical diversity, represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight from 40-68 kDa and isoelectric pH between 4.9 - 7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. For example, cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, it is useful in the identification of liver metastasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 40-kDa keratin intermediate filament; C K1CS; CK 19; CK-19; cytokeratin 19; Cytokeratin-19; K19; keratin 19, type I; keratin complex 1, acidic, gene 19; Keratin, type I cytoskeletal 19; keratin, type I, 40-kd; Keratin-19; MGC15366; Type I keratin Ka19; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI663979; CK19; EndoC; K19; K1CS; Ka19; Krt-1.19; Krt1-19; KRT19
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08727, (Mouse) P19001, (Rat) Q63279
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3880, (Mouse) 16669, (Rat) 360626
          View more View less
          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of muscle structural constituent of epidermis macromolecular complex binding protein complex binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium Notch signaling pathway epithelial cell differentiation response to estrogen intermediate filament organization sarcomere organization cell differentiation involved in embryonic placenta development
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline