Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD2 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD2 Monoclonal Antibody (RPA-2.10), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (135) CD2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite CD2 Monoclonal Antibody (RPA-2.10), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          CD2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD2 Antibody (56-0029-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with CD19 Monoclonal Antibody, PE (Product # 12-0199-42) and Mouse IgG1 kappa Isotype Control, Alexa Fluor 700 (Product # 56-4714-80) (left) or CD2 Monoclonal Antibody, Alexa Fluor 700 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          56-0029-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RPA-2.10

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Yellow 570
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          696/719 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2815219

          Product Specific Information

          Description: The RPA-2.10 monoclonal antibody reacts with human CD2, a 50 kDa cell surface receptor expressed by a majority of thymocytes, all mature T cells and subset of NK cells. CD2 is a ligand for CD58 in the human and is involved in adhesion and activation of T cells. RPA-2.10 blocks mixed lymphocyte reaction.

          RPA-2.10 crossreacts to non-human primates and pigs.

          Applications Reported: This RPA-2.10 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This RPA-2.10 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Alexa Fluor 700 emits at 723 nm and can be excited with the red laser (633-647 nm). Most instruments will require a 685 LP mirror and 710/20 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 723 nm; Laser: Red Laser

          Target Information

          CD2 (LFA-2) is a monomeric surface antigen (MW range 45-58 kDa) of the human T-lymphocyte lineage that is expressed on all peripheral blood T cells. CD2 is one of the earliest T-cell markers, being present on more than 95% of thymocytes and it is also found on some natural killer cells, but not on B lymphocytes. Monoclonal antibodies directed against CD2 inhibit the formation of rosettes with sheep erythrocytes, indicating that CD2 is the erythrocyte receptor or is closely associated with it. The interaction between CD2 and CD58 stabilizes adhesion between T cells and antigen presenting or target cells. Relatively low affinity of CD2 to CD58 (as measured in solution) is compensated within the two-dimensional cell-cell interface to provide tight adhesion. Moreover, T cell activation induces increased CD2 expression and its lateral mobility, making easier contact between CD2 and CD58. Subsequently, T cell activation causes fixation of CD58-CD2 at sites of cell-cell contact, thereby strengthening intercellular adhesion. CD2 deficiency reduces intestinal inflammation and helps to control infection. Diseases associated with CD2 dysfunction include penis squamous cell carcinoma and immune deficiency due to the absence of the thymus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline