Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PD-1 (CD279) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (RMP1-14), Functional Grade, eBioscience™

          2 References
          View all (333) PD-1 (CD279) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (RMP1-14), Functional Grade, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD279 (PD-1) Antibody (16-9982-81) in Flow

          Staining of 3-day ConA-stimulated BALB/c splenocytes with 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control Functional Grade Purified (Product # 16-4321-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD279 (PD-1) Functional Grade Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgG Biotin (Product # 13-4813-85) and Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          16-9982-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RMP1-14

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_469302

          Product Specific Information

          Description: This antibody reacts with mouse PD-1 (programmed death-1), a 55 kDa member of the Ig superfamily. PD-1 contains the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and plays a key role in peripheral tolerance and autoimmune disease in mice. PD-1 is expressed mainly on activated T and B lymphocytes. Two novel B7 Family members have been identified as PD-1 ligands, PD-L1 (B7-H1) and PD-L2 (B7-DC). Evidence reported to date suggests overlapping functions for these ligands and their constitutive expression on some normal tissues and upregulation on activated antigen-presenting cells. Similar to J43, another mAb to mouse PD-1 (Product # 16-9985), RMP1-14 blocks the binding of both B7-H1-Ig and B7-DC-Ig to PD-1 transfectants.

          Applications Reported: The RMP1-14 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The RMP1-14 antibody has been tested by flow cytometric analysis of 3 day Con A activated splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline