  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • DPP4 Antibodies
          Proteintech
          CD26 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (BA5b), CoraLite® Plus 405
          View all (61) DPP4 antibodies
          Tech Support
          Cite CD26 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (BA5b), CoraLite® Plus 405
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD26 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD26 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD26 Antibody (CL405-65574) in Flow
          1x10^6 human PBMCs were surface stained with APC Anti-Human CD3 and 5 µL CoraLite® Plus 405 Anti-Human CD26 (BA5b) Mouse IgG2a Recombinant Antibody (CL405-65574, Clone: BA5b) (right), or CoraLite® Plus 405 Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) (CL405-65208, Clone: C1.18.4) (left). Cells were not fixed. Lymphocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD26 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD26 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD26 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (BA5b), CoraLite® Plus 405
          Product Details
          CL405-65574
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          BA5b
          Immunogen
          A human T cell clone
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 405 CoraLite® Plus 405 CoraLite® Plus 405
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          399/422 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD26 (dipeptidyl peptidase IV, DPP IV), adenosine deaminase (ADA) binding protein) is a homodimeric atypical serine protease belonging to the prolyl oligopeptidase family. CD26 is expressed on lymphocyte cells and is upregulated during T-cell activation. CD26 is also expressed on activated B cells and natural killer cells and abundantly on epithelia. CD26 is implicated in a variety of biological functions including T-cell activation, cell adhesion with extracellular matrix such as fibronectin or collagens, and in HIV infection. CD26 identical to adenosine deaminase complexing protein-2, and to the T-cell activation antigen CD26. Further, CD26 is an intrinsic membrane glycoprotein and a serine exopeptidase that cleaves X-proline dipeptides from the N-terminus of polypeptides. Alterations in CD26 peptidase activity are characteristic of malignant transformation, and the enzymatic activity increases dramatically with tumor grade and severity. CD26 is expressed in various blood cell types, but also in cells that are histogenetically related to activated fibroblasts. Alterations in CD26 density have been reported on circulating monocytes and CD4+ T cells during rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ADABP; ADCP-2; Adenosine deaminase complexing protein 2; CD26; Dipeptidyl peptidase 4; Dipeptidyl peptidase IV; dipeptidylpeptidase 4; dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); DPP IV; DPP-IV; Gly-Pro naphthylamidase; Post-proline dipeptidyl aminopeptidase IV; T-cell activation antigen CD26; TP103; Xaa-Pro-dipeptidylaminopeptidase
          View more View less
          Gene Aliases: ADABP; ADCP2; CD26; DPP4; DPPIV; TP103
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P27487
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1803
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity protease binding aminopeptidase activity serine-type endopeptidase activity receptor binding protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity dipeptidyl-peptidase activity hydrolase activity identical protein binding protein homodimerization activity chemorepellent activity
          Process(es)
          behavioral fear response response to hypoxia proteolysis cell adhesion positive regulation of cell proliferation negative regulation of extracellular matrix disassembly peptide hormone processing receptor-mediated endocytosis of virus by host cell T cell costimulation regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin locomotory exploration behavior psychomotor behavior T cell activation endothelial cell migration viral entry into host cell receptor-mediated virion attachment to host cell negative chemotaxis membrane fusion negative regulation of neutrophil chemotaxis glucagon processing
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-kg5vd:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0