  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TIGIT Antibodies
          Proteintech
          TIGIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240242G1), CoraLite® Plus 405
          View all (98) TIGIT antibodies
          Tech Support
          Cite TIGIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240242G1), CoraLite® Plus 405
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TIGIT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TIGIT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          TIGIT Antibody (CL405-98026) in Flow
          1x10^6 anti-CD3/CD28 treated mouse splenocytes were surface stained with 0.25 µg CoraLite® Plus 405 Anti-Mouse TIGIT Rabbit Recombinant Antibody (CL405-98026, Clone: 240242G1) (red) or Isotype Control (blue). 1x10^6 untreated mouse splenocytes were stained with 0.25 µg CoraLite® Plus 405 Anti-Mouse TIGIT Rabbit Recombinant Antibody (CL405-98026, Clone: 240242G1) (black, dashed).Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TIGIT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TIGIT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL405-98026
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240242G1
          Immunogen
          Fusion Protein
          Conjugate
          CoraLite® Plus 405 CoraLite® Plus 405 CoraLite® Plus 405
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          399/422 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          TIGIT is a 26 kDa protein that belongs to the poliovirus receptor (PVR) family. It is expressed on NK cells, regulatory T cells, follicular T helper cells, memory CD4+ T cells, and CD8+ T cells, but not on B cells or naive CD4+ T cells. However, TIGIT can be upregulated on naive CD4+ T cells upon activation. TIGIT interacts with members of the PVR and PVR-like families, including CD155. This interaction mediates the engagement of NK and T cells with antigen-presenting cells, fibroblasts, and endothelial cells expressing PVR and PVR-like proteins. Binding of TIGIT to PVR leads to increased secretion of IL-10 and decreased secretion of IL-12B, promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells and suppressing T cell activation. Through these interactions, TIGIT plays a significant role in modulating immune responses and maintaining immune homeostasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; tigit; V-set and transmembrane domain containing 3; V-set and transmembrane domain-containing protein 3
          View more View less
          Gene Aliases: ENSMUSG00000071552; Vstm3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 100043314
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding
          Process(es)
          negative regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-10 production negative regulation of T cell activation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline