  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LAMP2 (CD107b) Antibodies
          Proteintech
          CD107b/LAMP2 Monoclonal Antibody (H4B4), CoraLite® Plus 488
          View all (70) LAMP2 (CD107b) antibodies
          Tech Support
          Cite CD107b/LAMP2 Monoclonal Antibody (H4B4), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD107b/LAMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD107b/LAMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD107b/LAMP2 Antibody (CL488-65053100T) in Flow
          1X10^6 Jurkat cells were intracellularly stained with 5 µL CoraLite 488 Anti-Human CD107b (Product # CL488-65053100T), Clone:H4B4) (red) or Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD107b/LAMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107b/LAMP2 Monoclonal Antibody (H4B4), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65053100T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          H4B4
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Atlantic Blue
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          LAMP2 (Lysosome-associated membrane glycoprotein 2, CD107b) is a member of a family of membrane glycoproteins. LAMP2 provides selectins with carbohydrate ligands, and may play a role in tumor cell metastasis, and have a function in the protection, maintenance, and adhesion of the lysosome. Prior to posttranslational modification, LAMP2 is approximately 46 kDa polypeptide. Mature, functional LAMP2 is extensively glycosylated with a variety of different N-linked and O-linked oligosaccharides with a total molecular weight of about 100-130 kDa. LAMP 2 has a structure comprised of a large amino-terminal intra-lysosomal domain, a hydrophobic trans-membrane domain, and a short carboxyl-terminal cytoplasmic tail. LAMP2 is used to monitor a very selective form of autophagy called chaperone-mediated autophagy. LAMP 2 has a structure comprised of a large amino-terminal intra-lysosomal domain, a hydrophobic trans-membrane domain, and a short carboxyl-terminal cytoplasmic tail. The LAMP protein has 3 variant forms: LAMP-2A, -2B, and 2C. LAMP2, together with CD107a/LAMP-1, is a major constituent of lysosomal membrane. The LAMP proteins are involved in lysosome biogenesis and are required for fusion of lysosomes with phagosomes, and LAMP2 is an important regulator in successful phagosomal maturation. LAMP2 deficiency causes an accumulation of autophagosomes in many tissues leading to cardiomyopathy and myopathy (Danon's disease).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD107 antigen-like family member B; CD107b; Igp96; LAMP-2; LAMP-2 Isoform 2A; LAMP-2 Variant A; LAMP-2C; LGP-96; Lysosome-associated membrane glycoprotein 2; RP23-193O17.2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD107b; DND; LAMP-2; LAMP2; LAMPB; LGP-96; LGP110
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P13473
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3920
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ion channel inhibitor activity enzyme binding protein domain specific binding signaling adaptor activity
          Process(es)
          protein targeting autophagy lysosomal lumen acidification cellular response to starvation protein import protein catabolic process negative regulation of protein complex assembly regulation of protein stability lysosomal lumen pH elevation muscle cell cellular homeostasis protein stabilization chaperone-mediated autophagy protein targeting to lysosome involved in chaperone-mediated autophagy autophagosome maturation negative regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly hydrogen ion transmembrane transport lysosomal protein catabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-4kcjf:80/100.66.78.36:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline