    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LAMP2 (CD107b) Antibodies
          Proteintech
          CD107b/LAMP2 Monoclonal Antibody (H4B4), Atlantic Blue™
          View all (94) LAMP2 (CD107b) antibodies
          Tech Support
          Cite CD107b/LAMP2 Monoclonal Antibody (H4B4), Atlantic Blue™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD107b/LAMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD107b/LAMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD107b/LAMP2 Antibody (AB-65053) in Flow
          1X10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 5 µL Atlantic Blue™ Anti-Human CD107b (AB-65053, Clone:H4B4). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Intracellular Staining Permeabilization Wash Buffer. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD107b/LAMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107b/LAMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107b/LAMP2 Monoclonal Antibody (H4B4), Atlantic Blue™
          Product Details
          AB-65053
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          H4B4
          Immunogen
          Human adherent peripheral blood cells
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Atlantic Blue™ Atlantic Blue™ Atlantic Blue™
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          404/458 nm
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          LAMP2 (Lysosome-associated membrane glycoprotein 2, CD107b) is a member of a family of membrane glycoproteins. LAMP2 provides selectins with carbohydrate ligands, and may play a role in tumor cell metastasis, and have a function in the protection, maintenance, and adhesion of the lysosome. Prior to posttranslational modification, LAMP2 is approximately 46 kDa polypeptide. Mature, functional LAMP2 is extensively glycosylated with a variety of different N-linked and O-linked oligosaccharides with a total molecular weight of about 100-130 kDa. LAMP 2 has a structure comprised of a large amino-terminal intra-lysosomal domain, a hydrophobic trans-membrane domain, and a short carboxyl-terminal cytoplasmic tail. LAMP2 is used to monitor a very selective form of autophagy called chaperone-mediated autophagy. LAMP 2 has a structure comprised of a large amino-terminal intra-lysosomal domain, a hydrophobic trans-membrane domain, and a short carboxyl-terminal cytoplasmic tail. The LAMP protein has 3 variant forms: LAMP-2A, -2B, and 2C. LAMP2, together with CD107a/LAMP-1, is a major constituent of lysosomal membrane. The LAMP proteins are involved in lysosome biogenesis and are required for fusion of lysosomes with phagosomes, and LAMP2 is an important regulator in successful phagosomal maturation. LAMP2 deficiency causes an accumulation of autophagosomes in many tissues leading to cardiomyopathy and myopathy (Danon's disease).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD107 antigen-like family member B; CD107b; Igp96; LAMP-2; LAMP-2 Isoform 2A; LAMP-2 Variant A; LAMP-2C; LGP-96; Lysosome-associated membrane glycoprotein 2; RP23-193O17.2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD107b; DND; LAMP-2; LAMP2; LAMPB; LGP-96; LGP110
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P13473
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3920
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ion channel inhibitor activity enzyme binding protein domain specific binding signaling adaptor activity
          Process(es)
          protein targeting autophagy lysosomal lumen acidification cellular response to starvation protein import protein catabolic process negative regulation of protein complex assembly regulation of protein stability lysosomal lumen pH elevation muscle cell cellular homeostasis protein stabilization chaperone-mediated autophagy protein targeting to lysosome involved in chaperone-mediated autophagy autophagosome maturation negative regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly hydrogen ion transmembrane transport lysosomal protein catabolic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-4kcjf:80/100.66.78.36:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline