  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD154 (CD40 Ligand) Antibodies
          Proteintech
          CD40L/CD154 Monoclonal Antibody (MR1), CoraLite® Plus 488
          View all (90) CD154 (CD40 Ligand) antibodies
          Tech Support
          Cite CD40L/CD154 Monoclonal Antibody (MR1), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD40L/CD154 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD40L/CD154 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD40L/CD154 Antibody (CL488-65129) in Flow
          1X10^6 unstimulated or Cell Stimulation Cocktail stimulated (overnight) BALB/c mouse CD4+ T cells were surface co-stained with PE Anti-Mouse CD4 (GK1.5) and 0.5 µg CoraLite Plus 488 Anti-Mouse CD154 (CL488-65129, Clone: MR1). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD40L/CD154 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-65129
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Armenian hamster / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MR1
          Immunogen
          N/A
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          500 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD40 Ligand (CD40-L), or CD154, is a membrane glycoprotein and differentiation antigen expressed on the surface of T cells. The CD40 Ligand stimulates B cell proliferation and secretion of all immunoglobulin isotypes in the presence of cytokines. CD40 Ligand has been shown to induce cytokine production and tumoricidal activity in peripheral blood monocytes. It also co-stimulates proliferation of activated T cells and this is accompanied by the production of IFN-gamma, TNF-alpha, and IL-2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H-CD-40-L; M-CD-40-L; membrane protein; RP23-153G22.3; T-cell antigen Gp39; TNF-related activation protein; tumor necrosis factor ligand 8b; tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
          View more View less
          Gene Aliases: CD154; CD40-L; Cd40l; gp39; HIGM1; IGM; IMD3; Ly-62; Ly62; T-BAM; Tnfsf5; Tnlg8b; TRAP
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P27548
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 21947
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding CD40 receptor binding integrin binding protein serine/threonine kinase activator activity
          Process(es)
          regulation of immunoglobulin production regulation of immune system process positive regulation of immune response to tumor cell inflammatory response immune response signal transduction cell surface receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway regulation of gene expression positive regulation of gene expression CD40 signaling pathway platelet activation B cell differentiation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-4 production B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling isotype switching positive regulation of MHC class II biosynthetic process dendritic cell differentiation positive regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of dendritic cell differentiation positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0