    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MICA/MICB Antibodies
          Proteintech
          MICA/MICB Monoclonal Antibody (6D4), CoraLite® Plus 488
          View all (24) MICA/MICB antibodies
          Tech Support
          Cite MICA/MICB Monoclonal Antibody (6D4), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MICA/MICB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MICA/MICB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          MICA/MICB Antibody (CL488-65161) in Flow
          1x10^6 HeLa cells were surface stained with 5 µL CoraLite® Plus 488 Anti-Human MICA/MICB (CL488-65161, Clone: 6D4) (red), or Mouse IgG2a Isotype Control (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MICA/MICB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          MICA/MICB Monoclonal Antibody (6D4), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65161
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          6D4
          Immunogen
          Transfected C1R cells expressing MICA
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Biotin 
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          MICA encodes the higly polymorphic MHC (HLA) class I chain-related gene A. The protein product is expressed on the cell surface, although unlike canonical class I molecules does not seem to associate with beta-2-microglobulin. It is thought that MICA functions as a stress-induced antigen that is broadly recognized by intestinal epithelial gamma delta T cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cell stress-regulated membrane protein; HLA class I antigen; ligand to the NKG2D receptor; major histocompatibility complex class I chain-related protein A; MHC class I antigen-related protein B; MHC class I chain-related protein A; MHC class I chain-related protein B; MHC class I mic-B antigen; MHC class I related chain A; MHC class I related sequence A; MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX; sMICA; sMICB; soluble MICA; soluble MICB; stress inducible class I homolog; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MIC-A; PERB11.1; PERB11.2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q29983, (Human) Q29980
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 100507436, (Human) 4277
          View more View less
          Function(s)
          protein binding beta-2-microglobulin binding natural killer cell lectin-like receptor binding receptor agonist activity
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity immune response to tumor cell immune response cellular response to DNA damage stimulus signal transduction response to heat negative regulation of defense response negative regulation of natural killer cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity defense response to bacterium negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity gamma-delta T cell activation regulation of immune response defense response to virus immune response-activating cell surface receptor signaling pathway response to oxidative stress response to retinoic acid negative regulation of defense response to virus by host
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-74676f44b6-xtlnb:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: db542085ed6beb0c3f0dd774c2548ab49b9f1b6a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026.10.42-1.0