  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD1c Antibodies
          Proteintech
          CD1c Monoclonal Antibody (L161), CoraLite® Plus 488
          View all (36) CD1c antibodies
          Tech Support
          Cite CD1c Monoclonal Antibody (L161), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD1c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD1c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD1c Antibody (CL488-65176) in Flow
          1x10^6 human PBMCs were surface stained with CoraLite® Plus 750 Anti-Human CD19 and 5 µL CoraLite® Plus 488 Anti-Human CD1c (L161) (CL488-65176) or CoraLite® Plus 488 Mouse IgG1 Isotype Control. Cells were not fixed. Lymphocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD1c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD1c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD1c Monoclonal Antibody (L161), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65176
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L161
          Immunogen
          human thymocytes
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • APC 
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD1c is a member of the CD1 family of transmembrane glycoproteins, which are structurally related to major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. This family of proteins is involved in the presentation of lipid and glycolipid antigens, both of self and microbial origin, to T cells during the adaptive immune response. CD1c is expressed on some circulating and marginal zone B cells, as well as in lymph nodes and germinal centers. It plays a crucial role in presenting lipid antigens, such as microbial fatty acids, to effector T cells. The protein encoded by the CD1c gene localizes to late endosomes and lysosomes, utilizing a tyrosine-based motif in its cytoplasmic tail for targeting. Vesicular acidification is required for CD1c to bind lipid antigens effectively. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1, with each member differing in cellular localization and specificity for particular lipid ligands. CD1c undergoes alternative splicing, resulting in three different isoforms: soluble, membrane-bound, and cytoplasmic/soluble isoforms, highlighting its functional diversity in immune processes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD1C; CD1c antigen precursor; CD1C antigen, c polypeptide; cortical thymocyte antigen CD1C; RP11-101J8.3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BDCA1; CD1; R7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P29017
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 911
          View more View less
          Function(s)
          protein binding endogenous lipid antigen binding exogenous lipid antigen binding glycolipid binding lipopeptide binding
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity T cell activation involved in immune response immune response antigen processing and presentation, endogenous lipid antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation, exogenous lipid antigen via MHC class Ib
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-v966v:80/100.66.72.244:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0