  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NKG2D (CD314) Antibodies
          Proteintech
          CD314/NKG2D Monoclonal Antibody (1D11), CoraLite® Plus 488
          View all (46) NKG2D (CD314) antibodies
          Tech Support
          Cite CD314/NKG2D Monoclonal Antibody (1D11), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD314/NKG2D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD314/NKG2D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD314/NKG2D Antibody (CL488-65188) in Flow
          1x10^6 human PBMCs were surface stained with CL750 Anti-Human CD8 and 5 µL CoraLite® Plus 488 Anti-Human CD314/NKG2D (CL488-65188, Clone: 1D11) or CoraLite® Plus 488 Mouse IgG1 Isotype Control. Cells were not fixed. Lymphocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD314/NKG2D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD314/NKG2D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD314/NKG2D Monoclonal Antibody (1D11), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65188
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1D11
          Immunogen
          NKL cell line
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • APC 
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Natural killer (NK) cells are lymphocytes that can mediate lysis of certain tumor cells and virus-infected cells without previous activation. NK cells can regulate specific humoral and cell-mediated immunity, and preferentially express several calcium-dependent (C-type) lectins, which have been implicated in the regulation of NK cell function. The NK gene encodes a member of the NKG2 family, and the encoded transmembrane protein is characterized by a type II membrane orientation (extracellular C terminus) and the presence of a C-type lectin domain. The NKG2 gene family is located within the NK complex, a region that contains several C-type lectin genes preferentially expressed in NK cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1; natural killer cell receptor; NK cell receptor D; NKG2-D-activating NK receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD314; D12S2489E; KLR; NKG2-D; NKG2D
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P26718
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 22914
          View more View less
          Function(s)
          protein binding MHC class Ib receptor activity signaling receptor activity MHC class I protein binding identical protein binding
          Process(es)
          defense response signal transduction natural killer cell activation T cell costimulation negative regulation of GTPase activity natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of multicellular organismal process response to other organism negative regulation of natural killer cell chemotaxis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-dlj7x:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0