  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Annexin V Antibodies
          Proteintech
          Annexin V Monoclonal Antibody (1E6A8), CoraLite® Plus 488
          View all (36) Annexin V antibodies
          Tech Support
          Cite Annexin V Monoclonal Antibody (1E6A8), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Annexin V Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Annexin V Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Annexin V Antibody (CL488-66245) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 Annexin V antibody (CL488-66245, Clone: 1E6A8) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Annexin V Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-66245
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1E6A8
          Immunogen
          Annexin V fusion protein Ag1538
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MAQVLRGTV TDFPGFDERA DAETLRKAMK GLGTDEESIL TLLTSRSNAQ RQEISAAFKT LFGRDLLDDL KSELTGKFEK LIVALMKPSR LYDAYELKHA LKGAGTNEKV LTEIIASRTP EELRAIKQVY EEEYGSSLED DVVGDTSGYY QRMLVVLLQA NRDPDAGIDE AQVEQDAQAL FQAGELKWGT DEEKFITIFG TRSVSHLRKV FDKYMTISGF QIEETIDRET SGNLEQLLLA VVKSIRSIPA YLAETLYYAM KGAGTDDHTL IRVMVSRSEI DLFNIRKEFR KNFATSLYSM IKGDTSGDYK KALLLLCGED D
          Target Information
          The protein encoded by this gene belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII. The gene spans 29 kb containing 13 exons, and encodes a single transcript of approximately 1.6 kb and a protein product with a molecular weight of about 35 kDa.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Anchorin CII; Annexin A5; Annexin V; Annexin-5; anticoagulant precursor (5' end put.); putative; ANXA5; Calphobindin I; CBP-I; CPB-I; Endonexin II; epididymis secretory protein Li 7; Lipocortin V; lipocortin-V; PAP-I; Placental anticoagulant protein 4; Placental anticoagulant protein I; PP4; Thromboplastin inhibitor; unnamed protein product; VAC-alpha; Vascular anticoagulant-alpha
          View more View less
          Gene Aliases: ANX5; ANXA5; CPB-I; ENX2; HEL-S-7; PP4; RPRGL3; VAC-alph
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08758
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 308
          View more View less
          Function(s)
          phosphatidylserine binding phospholipase inhibitor activity calcium ion binding protein binding phospholipid binding calcium-dependent phospholipid binding
          Process(es)
          signal transduction blood coagulation hemostasis negative regulation of apoptotic process negative regulation of coagulation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0