  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FOXN1 Antibodies
          Proteintech
          FOXN1 Monoclonal Antibody (1D8B12), CoraLite® Plus 488
          View all (6) FOXN1 antibodies
          Tech Support
          Cite FOXN1 Monoclonal Antibody (1D8B12), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          FOXN1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXN1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          FOXN1 Antibody (CL488-66337) in Flow
          1x10^6 A549 cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human FOXN1 (CL488-66337, Clone: 1D8B12) and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L) at dilution 1:1,000 (red), or 0.4 µg CoraLite® Plus 488 Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21) (CL488-65124, Clone: MOPC-21) (blue). Cells were fixed and permeabilized with True-Nuclear Transcription Factor Buffer Set. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FOXN1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-66337
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1D8B12
          Immunogen
          FOXN1 fusion protein Ag18207
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: STDGHQPLF PKPIYSYSIL IFMALKNSKT GSLPVSEIYN FMTEHFPYFK TAPDGWKNSV RHNLSLNKCF EKVENKSGSS SRKGCLWALN PAKIDKMQEE LQKWKRKDPI AVRKSMAKPE ELDSLIGDKR EKLGSPLLGC PPPGLSGSGP IRPLAPPAGL SPPLHSLHPA PGPIPGKNPL QDLLMGHTPS CYGQTYLHLS PGLAPPGPPQ PLFPQPDGHL ELRAQPGTPQ DSPLPAHTPP SHSAKLLAEP SPARTMHDTL LPDGDLGTDL DAINPSLTDF DFQGNLWEQL KDDSLALDPL VLVTSSPTSS SMPPPQPPPH CFPPGPCLTE TGSGAGDLAA PGSGGSGALG DLHLTTLYSA FMELEPTPPT APAGPSVYLS PSSKPVALA
          Target Information
          FOXN1 is a 648 amino acid protein belonging to the winged helix/forkhead family It contains 1 fork-head DNA-binding domain and is a transcriptional regulator involved in development. FOXN1 is involved in directing lineage choices of multi-potential progenitor epithelial cells and controls important regulating genes of lympho-epithelial interactions. It modulates keratinocyte differentiation in hair follicles and nail apparatus and its defects lead to T-cell immunodeficiency congenital alopecia, nail dystrophy, macroscopic nudity and an inborn dysgenesis of the thymus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Forkhead box protein N1; JTK1; Rowett nude; unnamed protein product; winged-helix nude; Winged-helix transcription factor nude
          View more View less
          Gene Aliases: FKHL20; FOXN1; RONU; TIDAND; TLIND; WHN
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O15353
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8456
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding sequence-specific DNA binding
          Process(es)
          hair follicle development lymphocyte homeostasis T cell lineage commitment regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response epidermis development organ morphogenesis regulation of gene expression hemopoiesis cell differentiation keratinocyte differentiation positive regulation of epithelial cell differentiation regulation of T cell differentiation in thymus nail development T cell homeostasis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter blood vessel morphogenesis thymus development positive regulation of hair follicle development lymphoid lineage cell migration into thymus thymus epithelium morphogenesis regulation of positive thymic T cell selection
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-p58g2:80/100.66.72.198:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0