  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • alpha Actinin 1 Antibodies
          Proteintech
          Alpha Actinin Monoclonal Antibody (1E2E1), CoraLite® Plus 488
          View all (13) alpha Actinin 1 antibodies
          Tech Support
          Cite Alpha Actinin Monoclonal Antibody (1E2E1), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Alpha Actinin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Alpha Actinin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Alpha Actinin Antibody (CL488-66895) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-66895 (Alpha Actinin antibody) at dilution of 1:4,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Alpha Actinin Antibody in Western Blot (WB)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Alpha Actinin Monoclonal Antibody (1E2E1), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-66895
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:8,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1E2E1
          Immunogen
          Alpha Actinin fusion protein Ag28383
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: EIQGLTTAHE QFKATLPDAD KERLAILGIH NEVSKIVQTY HVNMAGTNPY TTITPQEING KWDHVRQLVP RRDQALTEEH ARQQHNERLR KQFGAQANVI GPWIQTKMEE IGRISIEMHG TLEDQLSHLR QYEKSIVNYK PKIDQLEGDH QLIQEALIFD NKHTNYTMEH IRVGWEQLLT TIARTINEVE NQILTRDAKG ISQEQMNEFR ASFNHFDRDH SGTLGPEEFK ACLISLGYDI GNDPQGEAEF ARIMSIVDPN RLGVVTFQAF IDFMSRETAD TDTADQVMAS FKILAGDKNY ITMDELRREL PPDQAEYCIA RMAPYTGPDS VPGALDYMSF STALYGESDL
          Target Information
          Alpha Actinin 1 belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it is involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments. This gene encodes a nonmuscle, cytoskeletal, alpha actinin isoform and maps to the same site as the structurally similar erythroid beta spectrin gene. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: actinin 1 smooth muscle; alpha actinin 1a; bs-alpha actinin 1; epididymis secretory sperm binding protein; F-actin cross-linking protein; FLJ40884; FLJ54432; non-muscle alpha-actinin-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 3110023F10Rik; Actn1a; BDPLT15
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P12814, (Mouse) Q7TPR4, (Rat) Q9Z1P2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 87, (Mouse) 109711, (Rat) 81634
          View more View less
          Function(s)
          transcription coactivator activity double-stranded RNA binding integrin binding calcium ion binding protein binding cytoskeletal protein binding vinculin binding identical protein binding protein homodimerization activity ion channel binding actin filament binding structural constituent of postsynapse cytoskeletal regulatory protein binding protein domain specific binding
          Process(es)
          actin filament organization actin cytoskeleton organization platelet formation cortical cytoskeleton organization platelet morphogenesis positive regulation of transcription, DNA-templated focal adhesion assembly actin filament bundle assembly actin filament network formation muscle cell development postsynapse organization platelet activation regulation of apoptotic process anatomical structure formation involved in morphogenesis platelet aggregation fibril organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0