  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Nouveaux produits
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • BLNK Antibodies
          Proteintech
          BLNK Monoclonal Antibody (1A1A1), CoraLite® Plus 488
          View all (33) BLNK antibodies
          Tech Support
          Cite BLNK Monoclonal Antibody (1A1A1), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          BLNK Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          BLNK Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          BLNK Antibody (CL488-66953) in Flow
          1x10^6 Daudi cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human BLNK (CL488-66953, Clone: 1A1A1) (red), or 0.4 µg Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BLNK Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          BLNK Monoclonal Antibody (1A1A1), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-66953
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1A1A1
          Immunogen
          BLNK fusion protein Ag28673
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MDKLNKITVP ASQKLRQLQK MVHDIKNNEG GIMNKIKKLK VKAPPSVPRR DYASESPADE EQQWSDDFDS DYENPDEHSD SEMYVMPAEE NADDSYEPPP VEQETRPVHP ALPFARGEYI DNRSSQRHSP PFSKTLPSKP SWPSEKARLT STLPALTALQ KPQVPPKPKG LLEDEADYVV PVEDNDENYI HPTESSSPPP EKAPMVNRST KPNSSTPASP PGTASGRNSG AWETKSPPPA APSPLPRAGK KPTTPLKTTP VASQQNASSV CEEKPIPAER HRGSSHRQEA VQSPVFPPAQ KQIHQKPIPL PRFTEGGNPT VDGPLPSFSS NSTISEQEAG VLCKPWYAGA CDRKSAEEAL HRSNKDGSFL IRKSSGHDSK QPYTLVVFFN KRVYNIPVRF IEATKQYALG RKKNGEEYFG SVAEIIRNHQ HSPLVLIDSQ NNTKDSTRLK YAVKVS
          Target Information
          B cell linker protein (Blnk) is a protein encoded by the Blnk gene located on chromosome 10 in humans. It is also known as SLP 65 (Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa). It derives its name from being an adaptor protein in the B cell receptor signaling cascade with several supporting studies showing improper development of B cells in the absence of Blnk. Blnk undergoes tyrosine phosphorylation by Syk, a B cell receptor activated kinase, which provides a platform for interaction of signaling intermediaries such as the Vav GEF and Grb2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B cell adaptor containing SH2 domain; B-cell activation; B-cell adapter containing a SH2 domain protein; B-cell adapter containing a Src homology 2 domain protein; cytoplasmic adapter protein; MGC111051; Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa; Src homology [SH2] domain-containing leukocyte protein of 65 kD; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AGM4; BASH; bca; BLNK-S; LY57; SLP-65; SLP65
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8WV28
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 29760, (Pig) 100152350
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity protein binding lipid binding enzyme binding protein kinase binding signaling adaptor activity SH2 domain binding phospholipase binding molecular condensate scaffold activity protein tyrosine kinase binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          inflammatory response humoral immune response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of gene expression B cell differentiation intracellular signal transduction B cell receptor signaling pathway
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Avis de confidentialité
          • Price & Freight Policy
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-xq5gc:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0