  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PSMA4 Antibodies
          Proteintech
          PSMA4 Monoclonal Antibody (2E6E4), CoraLite® Plus 488
          View all (28) PSMA4 antibodies
          Tech Support
          Cite PSMA4 Monoclonal Antibody (2E6E4), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PSMA4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PSMA4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PSMA4 Antibody (CL488-68203) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 PSMA4 antibody (CL488-68203, Clone: 2E6E4) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PSMA4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-68203
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2E6E4
          Immunogen
          PSMA4 fusion protein Ag32626
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MEAIGHAGT CLGILANDGV LLAAERRNIH KLLDEVFFSE KIYKLNEDMA CSVAGITSDA NVLTNELRLI AQRYLLQYQE PIPCEQLVTA LCDIKQAYTQ FGGKRPFGVS LLYIGWDKHY GFQLYQSDPS GNYGGWKATC IGNNSAAAVS MLKQDYKEGE MTLKSALALA IKVLNKTMDV SKLSAEKVEI ATLTRENGKT VIRVLKQKEV EQLIKKHEEE EAKAEREKKE KEQKEKDK
          Target Information
          The proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered ring-shaped 20S core structure. The core structure is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes a member of the peptidase T1A family, that is a 20S core alpha subunit. Three alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha-3; Macropain subunit C9; MGC111191; MGC12467; MGC24813; Multicatalytic endopeptidase complex subunit C9; multicatalytic proteinase subunit L; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 4; proteasome alpha 4 subunit; Proteasome component C9; proteasome subunit alpha 4; Proteasome subunit alpha type-4; Proteasome subunit alpha-3; proteasome subunit alpha3; proteasome subunit C9-like protein; proteasome subunit HC9; Proteasome subunit L; PSMA 4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C9; HC9; HsT17706; PSC9; PSMA4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P25789, (Mouse) Q9R1P0, (Rat) P21670
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100342159, (Pig) 397058, (Human) 5685, (Mouse) 26441, (Rat) 29671
          View more View less
          Function(s)
          protein binding endopeptidase activity threonine-type endopeptidase activity peptidase activity hydrolase activity protease
          Process(es)
          ubiquitin-dependent protein catabolic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process proteolysis involved in cellular protein catabolic process proteolysis proteasomal ubiquitin-independent protein catabolic process
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline