  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Cardiac Troponin T Antibodies
          Proteintech
          Cardiac Troponin T Monoclonal Antibody (4E2D8), CoraLite® Plus 488
          View all (33) Cardiac Troponin T antibodies
          Tech Support
          Cite Cardiac Troponin T Monoclonal Antibody (4E2D8), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Cardiac Troponin T Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cardiac Troponin T Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Cardiac Troponin T Antibody (CL488-68300) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed H9C2 cells using CoraLite® Plus 488 Cardiac Troponin T antibody (CL488-68300, Clone: 4E2D8) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cardiac Troponin T Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-68300
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Chicken, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          4E2D8
          Immunogen
          Cardiac Troponin T fusion protein Ag7716
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MSDIEEVVE EYEEEEQEEA AVEEQEEAAE EDAEAEAETE ETRAEEDEEE EEAKEAEDGP MEESKPKPRS FMPNLVPPKI PDGERVDFDD IHRKRMEKDL NELQALIEAH FENRKKEEEE LVSLKDRIER RRAERAEQQR IRNEREKERQ NRLAEERARR EEEENRRKAE DEARKKKALS NMMHFGGYIQ KTERKSGKRQ TEREKKKKIL AERRKVLAID HLNEDQLREK AKELWQSIYN LEAEKFDLQE KFKQQKYEIN VLRNRINDNQ KVSKTRGKAK VTGRWK
          Target Information
          Cardiac Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Cardiac Troponin T is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. Cardiac Troponin T expression in the human heart is affected by heart failure. Mutations within the Cardiac Troponin T protein have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. Transcripts for the Cardiac Troponin T gene undergo alternative splicing that results in many tissue-specific isoforms.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cardiac muscle troponin T; cardiac TnT; cardiac troponin T form I; cardiac troponin T isoform I; cardiac troponin T2; cTnT; MGC3889; tnTC; troponin T; Troponin T cardiac; troponin T type 2 (cardiac); Troponin T, cardiac muscle; Troponin T2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: cTnT; Ctt; CTTG; RATCTTG; Tnnt3; Tnt
          View more View less
          UniProt ID: (Chicken) P02642, (Rat) P50753, (Mouse) P50752
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100009428, (Pig) 100622450, (Chicken) 396433, (Rat) 24837, (Mouse) 21956
          View more View less
          Function(s)
          tropomyosin binding troponin C binding troponin I binding microfilament motor activity actin binding structural constituent of cytoskeleton protein binding, bridging identical protein binding macromolecular complex binding actin binding motor protein
          Process(es)
          muscle contraction regulation of muscle contraction sarcomere organization cardiac muscle contraction heart development regulation of heart contraction response to bacterium muscle filament sliding negative regulation of ATPase activity positive regulation of ATPase activity regulation of muscle filament sliding speed tissue remodeling response to calcium ion actin crosslink formation atrial cardiac muscle tissue morphogenesis ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-zrl6d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline