  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DLAT Antibodies
          Proteintech
          DLAT Monoclonal Antibody (1F2B9), CoraLite® Plus 488
          View all (19) DLAT antibodies
          Tech Support
          Cite DLAT Monoclonal Antibody (1F2B9), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          DLAT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          DLAT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          DLAT Antibody (CL488-68303) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 DLAT antibody (CL488-68303, Clone: 1F2B9) at dilution of 1:400. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DLAT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DLAT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          DLAT Monoclonal Antibody (1F2B9), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-68303
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200-1:800
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1F2B9
          Immunogen
          DLAT fusion protein Ag4226
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MWRVCARRAQ NVAPWAGLEA RWTALQEVPG TPRVTSRSGP APARRNSVTT GYGGVRALCG WTPSSGATPR NRLLLQLLGS PGRRYYSLPP HQKVPLPSLS PTMQAGTIAR WEKKEGDKIN EGDLIAEVET DKATVGFESL EECYMAKILV AEGTRDVPIG AIICITVGKP EDIEAFKNYT LDSSAAPTPQ AAPAPTPAAT ASPPTPSAQA PGSSYPPHMQ VLLPALSPTM TMGTVQRWEK KVGEKLSEGD LLAEIETDKA TIGFEVQEEG YLAKILVPEG TRDVPLGTPL CIIVEKEADI SAFADYRPTE VTDLKPQVPP PT
          Target Information
          DLAT encodes component E2 of the multi-enzyme pyruvate dehydrogenase complex (PDC). PDC resides in the inner mitochondrial membrane and catalyzes the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A. The protein product of this gene, dihydrolipoamide acetyltransferase, accepts acetyl groups formed by the oxidative decarboxylation of pyruvate and transfers them to coenzyme A. Dihydrolipoamide acetyltransferase is the antigen for antimitochondrial antibodies. These autoantibodies are present in nearly 95% of patients with the autoimmune liver disease primary biliary cirrhosis (PBC). In PBC, activated T lymphocytes attack and destroy epithelial cells in the bile duct where this protein is abnormally distributed and overexpressed. PBC eventually leads to cirrhosis and liver failure.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 70 kDa mitochondrial autoantigen of primary biliary cirrhosis; anti DLAT; Dihydrolipoamide; Dihydrolipoamide acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex; dihydrolipoamide acetyltransferase; PDC-E2; dihydrolipoamide S-acetyltransferase (E2 component of pyruvate dehydrogenase complex); Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex, mitochondrial; E2; E2 component of pyruvate dehydrogenase complex; EC 2.3.1.12; M2 antigen complex 70 kDa subunit; ODP2; PBC; PDC PDC-E2; PDC-E2; PDCE2; Pyruvate dehydrogenase complex component E2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 6332404G05Rik; DLAT; DLTA; E2; PBC; PDC-E2; PDCE2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10515, (Rat) P08461, (Mouse) Q8BMF4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1737, (Rat) 81654, (Mouse) 235339
          View more View less
          Function(s)
          dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase activity protein binding acetyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring acyl groups identical protein binding nucleotide binding acetyltransferase
          Process(es)
          glucose metabolic process acetyl-CoA biosynthetic process from pyruvate tricarboxylic acid cycle pyruvate catabolic process sleep carbohydrate metabolic process pyruvate metabolic process metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline