  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Arp3 Antibodies
          Proteintech
          ARP3/ARP3B Monoclonal Antibody (1D12C7), CoraLite® Plus 488
          View all (26) Arp3 antibodies
          Tech Support
          Cite ARP3/ARP3B Monoclonal Antibody (1D12C7), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ARP3/ARP3B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ARP3/ARP3B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ARP3/ARP3B Antibody (CL488-68439) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HUVEC cells using CoraLite Plus 488 ARP3/ARP3B antibody (CL488-68439, Clone: 1D12C7 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ARP3/ARP3B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ARP3/ARP3B Monoclonal Antibody (1D12C7), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-68439
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1D12C7
          Immunogen
          ARP3/ARP3B fusion protein Ag5017
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: RQVGERTLTG TVIDSGDGVT HVIPVAEGYV IGSCIKHIPI AGRDITYFIQ QLLRDREVGI PPEQSLETAK AVKERYSYVC PDLVKEFNKY DTDGSKWIKQ YTGINAISKK EFSIDVGYER FLGPEIFFHP EFANPDFTQP ISEVVDEVIQ NCPIDVRRPL YKNIVLSGGS TMFRDFGRRL QRDLKRTVDA RLKLSEELSG GRLKPKPIDV QVITHHMQRY AVWFGGSMLA STPEFYQVCH TKKDYEEIGP SICRHNPVFG VMS
          Target Information
          The specific function of this gene has not yet been determined; however, the protein it encodes is known to be a major constituent of the ARP2/3 complex. This complex is located at the cell surface and is essential to cell shape and motility through lamellipodial actin assembly and protrusion.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Actin-like protein 3; Actin-related protein 3; actin-related protein 3 homolog (yest); ARP3 actin related protein 3 homolog; ARP3 actin-related protein 3 homolog; one of seven subunits of the Arp2/3 protein complex; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1200003A09Rik; ACTR3; ARP3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P61158, (Rat) Q4V7C7, (Mouse) Q99JY9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100008790, (Human) 10096, (Pig) 396738, (Rat) 81732, (Mouse) 74117
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding actin binding structural constituent of cytoskeleton protein binding ATP binding actin filament binding actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein
          Process(es)
          establishment or maintenance of cell polarity asymmetric cell division positive regulation of lamellipodium assembly meiotic chromosome movement towards spindle pole cell projection organization meiotic cytokinesis Arp2/3 complex-mediated actin nucleation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter meiotic cell cycle spindle localization cilium morphogenesis actin polymerization-dependent cell motility cellular response to interferon-gamma response to carbohydrate positive regulation of actin filament polymerization regulation of myosin II filament organization positive regulation of neuron differentiation response to antibiotic positive regulation of dendrite morphogenesis positive regulation of filopodium assembly actin filament organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline