  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • OTUD6B Antibodies
          Proteintech
          OTUD6B Monoclonal Antibody (1D1G1), CoraLite® Plus 488
          View all (9) OTUD6B antibodies
          Tech Support
          Cite OTUD6B Monoclonal Antibody (1D1G1), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          OTUD6B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          OTUD6B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          OTUD6B Antibody (CL488-68450) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed PC-3 cells using CoraLite Plus 488 OTUD6B antibody (CL488-68450, Clone: 1D1G1 ) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          OTUD6B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OTUD6B Monoclonal Antibody (1D1G1), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-68450
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1D1G1
          Immunogen
          OTUD6B fusion protein Ag33607
          View immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: MEAVLTEELD EEEQLLRRHR KEKKELQAKI QGMKNAVPKN DKKRRKQLTE DVAKLEKEME QKHREELEQL KLTTKENKID SVAVNISNLV LENQPPRISK AQKRREKKAA LEKEREERIA EAEIENLTGA RHMESEKLAQ ILAARQLEIK QIPSDGH
          Target Information
          Deubiquitinating enzymes (DUBs; see MIM 603478) are proteases that specifically cleave ubiquitin linkages, negating the action of ubiquitin ligases. DUBA5 belongs to a DUB subfamily characterized by an ovarian tumor (OTU) domain.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Deubiquitinase OTUD6B; DUBA-5; ortholog of human CGI-77; OTU domain containing 6B; OTU domain-containing protein 6B; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2600013N14Rik; AU015433; CGI-77; DUBA-5; DUBA5; IDDFSDA; OTUD6B; RGD1310024
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8N6M0, (Mouse) Q8K2H2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 51633, (Rat) 297911, (Mouse) 72201
          View more View less
          Function(s)
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity hydrolase activity molecular_function cysteine protease
          Process(es)
          proteolysis cell proliferation protein deubiquitination negative regulation of translation proteasome assembly positive regulation of translation biological_process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0