  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BAZ2A Antibodies
          Proteintech
          BAZ2A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230205B8), CoraLite® Plus 488
          View all (5) BAZ2A antibodies
          Tech Support
          Cite BAZ2A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230205B8), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          BAZ2A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          BAZ2A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          BAZ2A Antibody (CL488-82910-2) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using CoraLite® Plus 488 BAZ2A antibody (CL488-82910-2, Clone: 230205B8) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BAZ2A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BAZ2A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BAZ2A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230205B8), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-82910-2
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230205B8
          Immunogen
          BAZ2A fusion protein Ag33963
          View immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: QYPSANPGSN LKDPPLLSQF SGGQYPLNGI LGGSRQPSSP SHNTNLRAGS QEFWANGTQS PMGLNFDSQE LYDSFPDQNF EVMPNGPPSF FTSPQTSPML GSSIQTFAPS QEVGSGIHPD EAAEKEMTSV VAENGTGLVG SLELEEEQPE LKMCGYNGSV PSVESLHQEV SVLVPDPTVS CLDDPSHLPD QLEDTPILS
          Target Information
          TIP 5 is the large subunit of the nucleolar remodeling complex NoRC. NoRC causes the repression of ribosomal gene transcription. It was demonstrated that histone deacetylation is involved in this repression and that TIP5 is associated with the histone deacetylase HDAC1 and mediates the deacetylation of histones in the vicinity of the rDNA promoter. The interaction of TIP5 and HDAC1, which is necessary for transcriptional repression, is established by the C-terminal PHD finger and bromodomain.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 2A; hWALp3; Transcription termination factor I-interacting protein 5; TTF-I interacting peptide 5; TTF-I-interacting protein 5; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BAZ2A; KIAA0314; TIP5; WALp3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UIF9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 11176
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase I CORE element sequence-specific DNA binding DNA binding RNA binding protein binding zinc ion binding ligand-dependent nuclear receptor binding histone binding metal ion binding histone H4K16ac reader activity
          Process(es)
          chromatin silencing at rDNA RNA polymerase I preinitiation complex assembly chromatin organization chromatin remodeling methylation-dependent chromatin silencing transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of transcription from RNA polymerase I promoter heterochromatin assembly
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline