  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RORA Antibodies
          Proteintech
          RORA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230217G6), CoraLite® Plus 488
          View all (12) RORA antibodies
          Tech Support
          Cite RORA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230217G6), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RORA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RORA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          RORA Antibody (CL488-82930) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 RORA antibody (CL488-82930, Clone: 230217G6) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RORA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RORA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230217G6), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-82930
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230217G6
          Immunogen
          RORA fusion protein Ag0944
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: LDIQPSPDQS GLDINGIKPE PICDYTPASG FFPYCSFTNG ETSPTVSMAE LEHLAQNISK SHLETCQYLR EELQQITWQT FLQEEIENYQ NKQREVMWQL CAIKITEAIQ YVVEFAKRID GFMELCQNDQ IVLLKAGSLE VVFIRMCRAF DSQNNTVYFD GKYASPDVFK SLGCEDFISF VFEFGKSLCS MHLTEDEIAL FSAFVLMSAD RSWLQEKVKI EKLQQKIQLA LQHVLQKNHR EDGILTKLIC KVSTLRALCG RHTEKLMAFK AIYPDIVRLH FPPLYKELFT SEFEPAMQID G
          Target Information
          RORA is a receptor for retinoic acid belonging to the NR1 subfamily of nuclear hormone receptors with a nuclear receptor DNA binding domain. RORA binds either as a monomer or as a homodimer to the retinoic acid response element and thus regulates gene expression and also controls cell function. Though the exact function of RORA is yet unknown, it interacts with NM23-2, a nucleoside diphosphate kinase involved in organogenesis and differentiation, NM23-1, the product of a tumor metastasis suppressor candidate gene, CDK7, NCOA3 and NCOA6 coactivators. It is found to express in mesenchymal stem cells derived from bone marrow and are known to act by direct modulation of a bone matrix component. It is widely expressed in most of the tissues. Chromosomal aberrations involving RORA may be a cause of acute promyelocytic leukemia (APL).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Nuclear receptor ROR-alpha; Nuclear receptor RZR-alpha; Nuclear receptor subfamily 1 group F member 1; putative new variant; RAR-related orphan nuclear receptor alpha; RAR-related orphan receptor A; RAR-related orphan receptor alpha; retinoic acid receptor-related orphan receptor alpha; retinoid-related orphan receptor alpha; Retinoid-related orphan receptor-alpha; ROR Alpha; ROR-alpha; Roralpha; transcription factor RZR-alpha
          View more View less
          Gene Aliases: IDDECA; NR1F1; ROR1; ROR2; ROR3; RORA; RORa1; RORalpha; RZR-ALPHA; RZRA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P35398
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6095, (Rat) 300807
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcription corepressor binding transcription coactivator binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding oxysterol binding zinc ion binding sequence-specific DNA binding metal ion binding transcription factor activity, direct ligand regulated sequence-specific DNA binding core promoter sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity transcription factor binding C4 zinc finger nuclear receptor
          Process(es)
          angiogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter xenobiotic metabolic process nitric oxide biosynthetic process circadian rhythm regulation of smoothened signaling pathway regulation of gene expression positive regulation of vascular endothelial growth factor production regulation of glucose metabolic process regulation of steroid metabolic process cerebellar Purkinje cell differentiation cerebellar granule cell precursor proliferation intracellular receptor signaling pathway circadian regulation of gene expression cellular response to sterol cholesterol homeostasis muscle cell differentiation regulation of circadian rhythm positive regulation of circadian rhythm regulation of macrophage activation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cGMP metabolic process rhythmic process negative regulation of inflammatory response triglyceride homeostasis cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to hypoxia T-helper 17 cell differentiation transcription, DNA-templated steroid hormone mediated signaling pathway regulation of transcription involved in cell fate commitment regulation of cholesterol homeostasis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline