  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DOCK8 Antibodies
          Proteintech
          DOCK8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230441A2), CoraLite® Plus 488
          View all (27) DOCK8 antibodies
          Tech Support
          Cite DOCK8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230441A2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DOCK8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          DOCK8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          DOCK8 Antibody (CL488-83270-2) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed THP-1 cells using CoraLite Plus 488 DOCK8 antibody (CL488-83270-2, Clone: 230441A2 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DOCK8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DOCK8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230441A2), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-83270-2
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230441A2
          Immunogen
          DOCK8 fusion protein Ag34585
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: EVYKLVIPIL EAHREFRKLT LTHSKLQRAF DSIVNKDHKR MFGTYFRVGF FGSKFGDLDE QEFVYKEPAI TKLPEISHRL EAFYGQCFGA EFVEVIKDST PVDKTKLDPN KAYIQITFVE PYFDEYEMKD RVTYFEKNFN LRRFMYTTPF TLEGRPRGEL HEQYRRNTVL TTMHAFPYIK TRISVIQKEE FVLTPIEVAI EDMKKKTLQL AVAINQEPPD AKMLQMVLQG SVGATVNQGP LEVAQVFLAE IPADPKLYRH HNKLRLCFKE FIMRCGEAVE KNKRLITADQ REYQQELKKN YNKLKENLRP MIERKIPELY KPIFRVESQK RDSFHRSSFR KCETQLSQGS
          Target Information
          The Dedicator of cytokinesis protein 8 (DOCK8) is a member of the DOCK180 family of guanine nucleotide exchange factors. DOCK8 plays an essential role in humoral immune responses and is important in the proper formation of the B cell immunological synapse. Mutations in this gene result in the autosomal recessive form of the hyper-IgE syndrome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 1200017A24Rik; Dedicator of cytokinesis protein 8; epididymis luminal protein 205; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DOCK8; HEL-205; HIES2; MRD2; ZIR8
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8NF50
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 81704
          View more View less
          Function(s)
          guanyl-nucleotide exchange factor activity protein binding
          Process(es)
          immunological synapse formation small GTPase mediated signal transduction regulation of Rho protein signal transduction dendritic cell migration positive regulation of GTPase activity regulation of small GTPase mediated signal transduction memory T cell proliferation negative regulation of T cell apoptotic process positive regulation of establishment of T cell polarity cellular response to chemokine positive regulation of T cell migration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline