  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PD-1 (CD279) Antibodies
          Proteintech
          PD-1/CD279 Monoclonal Antibody (J110), CoraLite® Plus 555
          View all (242) PD-1 (CD279) antibodies
          Tech Support
          Cite PD-1/CD279 Monoclonal Antibody (J110), CoraLite® Plus 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PD-1/CD279 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          PD-1/CD279 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PD-1/CD279 Antibody (CL555-65119) in Flow
          1x10^6 untreated (center) or PHA treated (3 day) human PBMCs were surface stained with CL750 Anti-Human CD3 (CL750-65151, Clone: UCHT1) and 5 µL CoraLite Plus 555 Anti-Human PD-1/CD279 (CL555-65119, Clone: J110) (right) or CoraLite555 Mouse IgG1 Isotype Control (CL555-65124, Clone: MOPC-21) (left). Cells were not fixed. Cells were treated with FC Receptor Block prior to staining. Lymphocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PD-1/CD279 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL555-65119
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          J110
          Immunogen
          N/A
          Conjugate
          CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555
          • Unconjugated
          • APC 
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          554/570 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD279; CD279; PD-1; hPD1; PD-1; PD1; alternatively spliced; PDCD1; programmed cell death 1 protein; Programmed cell death protein 1; Protein PD-1; Protein PD1; sCD279; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AIMTBS; CD279; hPD-1; hPD-l; hSLE1; PD-1; PD1; PDCD1; SLEB2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q15116
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5133
          View more View less
          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          B cell apoptotic process adaptive immune response immune system process negative regulation of tolerance induction negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell negative regulation of B cell apoptotic process apoptotic process humoral immune response regulation of immune response negative regulation of immune response negative regulation of T cell activation negative regulation of multicellular organismal process positive regulation of T cell apoptotic process regulatory T cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline