  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CARP Antibodies
          Proteintech
          ANKRD1 Monoclonal Antibody (1F11F1), CoraLite® Plus 555
          View all (11) CARP antibodies
          Tech Support
          Cite ANKRD1 Monoclonal Antibody (1F11F1), CoraLite® Plus 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ANKRD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ANKRD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ANKRD1 Antibody (CL555-67775) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A431 cells using CoraLite® Plus 555 ANKRD1 antibody (CL555-67775, Clone: 1F11F1) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ANKRD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ANKRD1 Monoclonal Antibody (1F11F1), CoraLite® Plus 555
          Product Details
          CL555-67775
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1F11F1
          Immunogen
          ANKRD1 fusion protein Ag29974
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          554/570 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MMVLKVEELV TGKKNGNGEA GEFLPEDFRD GEYEAAVTLE KQEDLKTLLA HPVTLGEQQW KSEKQREAEL KKKKLEQRSK LENLEDLEII IQLKKRKKYR KTKVPVVKEP EPEIITEPVD VPTFLKAALE NKLPVVEKFL SDKNNPDVCD EYKRTALHRA CLEGHLAIVE KLMEAGAQIE FRDMLESTAI HWASRGGNLD VLKLLLNKGA KISARDKLLS TALHVAVRTG HYECAEHLIA CEADLNAKDR EGDTPLHDAV RLNRYKMIRL LIMYGADLNI KNCAGKTPMD LVLHWQNGTK AIFDSLRENS YKTSRIATF
          Target Information
          The protein encoded by this gene is localized to the nucleus of endothelial cells and is induced by IL-1 and TNF-alpha stimulation. Studies in rat cardiomyocytes suggest that this gene functions as a transcription factor. Interactions between this protein and the sarcomeric proteins myopalladin and titin suggest that it may also be involved in the myofibrillar stretch-sensor system.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle); Ankyrin repeat domain-containing protein 1; ankyrin-like repeat protein; Cardiac adriamycin-responsive protein; Cardiac ankyrin repeat protein; cardiac responsive adriamycin protein; CARP; Cytokine-inducible gene C-193 protein; Cytokine-inducible nuclear protein; epididymis secretory sperm binding protein; liver ankyrin repeat domain 1; muscle ankyrin repeat protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALRP; ANKRD1; bA320F15.2; C-193; C193; CARP; Crap; CVARP; HA1A2; MARP; MARP1; MCARP
          View more View less
          UniProt ID: (Rabbit) Q9TU71, (Pig) Q865U8, (Human) Q15327, (Mouse) Q9CR42, (Rat) Q8R560
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100008719, (Pig) 396959, (Human) 27063, (Mouse) 107765, (Rat) 27064
          View more View less
          Function(s)
          p53 binding DNA binding transcription cofactor activity transcription coactivator activity transcription corepressor activity protein binding titin binding histone deacetylase binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding RNA polymerase II transcription factor binding RNA polymerase II transcription coactivator activity transcription factor binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of neuron projection development cellular response to drug skeletal muscle cell differentiation response to muscle stretch positive regulation of apoptotic process positive regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein secretion cardiac muscle tissue morphogenesis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to transforming growth factor beta stimulus negative regulation of nucleic acid-templated transcription negative regulation of DNA biosynthetic process muscle cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated cellular response to organic cyclic compound cellular response to hypoxia sarcomere organization positive regulation of transcription, DNA-templated cellular response to xenobiotic stimulus phospholipase C/protein kinase C signal transduction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline