  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD146 Antibodies
          Proteintech
          CD146/MCAM Monoclonal Antibody (4D8A9), CoraLite® 555
          View all (75) CD146 antibodies
          Tech Support
          Cite CD146/MCAM Monoclonal Antibody (4D8A9), CoraLite® 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD146/MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD146/MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD146/MCAM Antibody (CL55566153100UL) in IHC (P)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human liver cancer tissue using CoraLite 555 CD146/MCAM antibody (Product # CL55566153100UL), Clone: 4D8A9 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD146/MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD146/MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Product Details
          CL55566153100UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          4D8A9
          Conjugate
          CoraLite® 555 CoraLite® 555 CoraLite® 555
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          555/570 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD146, also known as MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule), is an integral membrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. It is heavily glycosylated, with more than 50% of its mass derived from carbohydrates. CD146 is primarily expressed on endothelial cells at cell-cell junctions, playing a crucial role in cell adhesion and the cohesion of the endothelial monolayer in vascular tissue. In addition to endothelial cells, CD146 is expressed on bone marrow fibroblasts, mesenchymal stromal cells, endometrial stromal cells, and some tumors, particularly melanoma. It has also been observed on a subset of circulating T cells and activated lymphocytes, but not on circulating endothelial cells, as indicated by the absence of other endothelial markers such as CD31 and CD51/61. CD146 functions as a calcium-independent cell adhesion molecule and may also act as a signal transduction molecule. It is involved in the recruitment of Fyn kinase and the subsequent tyrosine phosphorylation of intracellular proteins, which are important for actin cytoskeleton assembly. This signaling role includes triggering tyrosine phosphorylation of FYN and PTK2 and causing a transient increase in intracellular calcium concentration. In the context of cancer, CD146 expression may facilitate the interaction of melanoma cells with the vascular system, enhancing hematogenous tumor spread. Additionally, CD146 could serve as an adhesion molecule active in neural crest cells during embryonic development, highlighting its diverse roles in both normal physiological processes and disease states.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD146; Cell surface glycoprotein MUC18; Cell surface glycoprotein P1H12; Gicerin; melanoma adhesion molecule; Melanoma cell adhesion molecule; Melanoma-associated antigen A32; Melanoma-associated antigen MUC18; P1H12 antigen; S-endo 1 endothelial-associated antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD146; HEMCAM; MCAM; MelCAM; METCAM; MUC18
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P43121
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4162
          View more View less
          Function(s)
          laminin receptor activity protein binding
          Process(es)
          angiogenesis glomerular filtration cell adhesion anatomical structure morphogenesis positive regulation of cell migration vascular wound healing
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-hrdnk:80/100.66.78.145:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0