  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD81 Antibodies
          Proteintech
          CD81 Monoclonal Antibody (EAT2), CoraLite® 594
          View all (84) CD81 antibodies
          Tech Support
          Cite CD81 Monoclonal Antibody (EAT2), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD81 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD81 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD81 Antibody (CL594-65220) in Flow
          1X10^6 mouse splenocytes were surface stained with 0.5 µg CoraLite®594 Anti-Mouse CD81 (CL594-65220, Clone:EAT2) (red), or 0.5 µg Isotype Control. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD81 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL594-65220
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Armenian hamster / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          EAT2
          Immunogen
          Recombinant protein
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 555
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD81 (TAPA-1, target of anti-proliferative antibody-1) is a member of the tetraspanin family, is expressed on virtually all nucleated cells, but above all on germinal center B cells. CD81 forms complexes with other tetraspanin proteins, integrins, coreceptors, MHC class I and II molecules, and influences adhesion, morphology, activation, proliferation and differentiation of B, T cells. In muscles, CD81 promotes cell fusion and myotube maintenance. CD81 has been also identified as a receptor for the hepatitis C virus. Like members of the tetraspanin family that include CD9, CD37, CD53, CD63, and CD82, CD81 is a cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. CD81 is a cell surface glycoprotein that is known to complex with integrins. CD81 appears to promote muscle cell fusion and support myotube maintenance. CD81 associates with CD19, CD21, Leu 13, and integrins on cell membrane and acts as a receptor for the envelope protein E2 of chronic hepatitis C virus. Antibodies to CD81 have anti-proliferative effects on different lymphoid cell lines, particularly those derived from large cell lymphomas. CD81 is also localized in the tumor-suppressor gene region and is a candidate gene for malignancies.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 26 kDa cell surface protein TAPA-1; CD81; CD81 antigen; Target of the antiproliferative antibody 1; Tetraspanin28
          View more View less
          Gene Aliases: Cd81; Tapa-1; Tapa1; Tspan28
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P35762
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 12520
          View more View less
          Function(s)
          protein binding MHC class II protein complex binding
          Process(es)
          activation of MAPK activity phosphatidylinositol biosynthetic process protein localization positive regulation of cell proliferation positive regulation of cell growth positive regulation of B cell proliferation regulation of cell proliferation positive regulation of 1-phosphatidylinositol 4-kinase activity phosphatidylinositol metabolic process positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation regulation of cell motility
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline