  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ENO1 Antibodies
          Proteintech
          ENO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2C20), CoraLite® 594
          View all (44) ENO1 antibodies
          Tech Support
          Cite ENO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2C20), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ENO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ENO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ENO1 Antibody (CL594-81478) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite594 ENO1 antibody (CL594-81478, Clone: 2C20 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ENO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ENO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2C20), CoraLite® 594
          Product Details
          CL594-81478
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2C20
          Immunogen
          ENO1 fusion protein Ag1692
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: SILKIHAREI FDSRGNPTVE VDLFTSKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRYMGKG VSKAVEHINK TIAPALVSKK LNVTEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNS EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGAANFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EGLELLKTAI GKAGYTDKVV IGMDVAASEF FRSGKYDLDF KSPDDPSRYI SPDQLADLYK SFIKDYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA VNEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ ANGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQLL RIEEELGSKA KFAGRNFRNP LAK
          Target Information
          Enolase (2-phosphogly-cerate hydrolyase or phosphopyruvate hydrates) is a glycolytic enzyme that catalyzes the dehydration and conversion of 2-phosphoglycerate to phosphoenolpyruvate. It comprises three distinct subunits, alpha, beta and gamma. Non Neuronal Enolase(ENO1) is an isoform of mammalian enolase and is composed of 2 alpha subunits. The gene for ENO1 also encodes a shorter monomeric structural lens protein, tau-crystallin. Multifunctional enzyme that, as well as its role in glycolysis, plays a part in various processes such as growth control, hypoxia tolerance and allergic responses. May also function in the intravascular and pericellular fibrinolytic system due to its ability to serve as a receptor and activator of plasminogen on the cell surface of several cell-types such as leukocytes and neurons. Stimulates immunoglobulin production.Used as a diagnostic marker for many tumors and, in the heterodimeric form, alpha/gamma, as a marker for hypoxic brain injury after cardiac arrest. Also marker for endometriosis. Antibodies against alpha-enolase are present in sera from patients with cancer-associated retinopathy syndrome (CAR), a progressive blinding disease which occurs in the presence of systemic tumor growth, primarily small-cell carcinoma of the lung and other malignancies. Is identified as an autoantigen in Hashimoto encephalopathy (HE) a rare autoimmune disease associated with Hashimoto thyroiditis (HT). HT is a disorder in which destructive processes overcome the potential capacity of thyroid replacement leading to hypothyroidism.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase; alpha enolase (EC 4.2.1.11); alpha enolase like 1; Alpha-enolase; C-myc promoter-binding protein; ENO1 intronic transcript 1; ENO1 intronic transcript 1 (non-protein coding); enoa; Enolase 1; enolase 1, (alpha); enolase-alpha; epididymis secretory protein Li 17; MBP-1; MPB-1; MYC promoter-binding protein 1; NNE; Non-neural enolase; Phosphopyruvate hydratase; Plasminogen-binding protein; tau-crystallin; transcription factor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ENO1; ENO1-IT1; ENO1L1; HEL-S-17; MBPB1; MPB1; NNE; PPH
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06733
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2023
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding transcription corepressor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription corepressor activity RNA binding phosphopyruvate hydratase activity protein binding lyase activity protein homodimerization activity cadherin binding metal ion binding GTPase binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter gluconeogenesis glycolytic process response to virus positive regulation of plasminogen activation negative regulation of cell growth negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of muscle contraction canonical glycolysis negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of ATP biosynthetic process
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline