  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Cytochrome C Antibodies
          Proteintech
          Cytochrome c Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230503E10), CoraLite® 594
          View all (64) Cytochrome C antibodies
          Tech Support
          Cite Cytochrome c Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230503E10), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Cytochrome c Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytochrome c Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Cytochrome c Antibody (CL594-83276) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A431 cells using CoraLite594 Cytochrome c antibody (CL594-83276, Clone: 230503E10 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cytochrome c Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytochrome c Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230503E10), CoraLite® 594
          Product Details
          CL594-83276
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230503E10
          Immunogen
          Cytochrome c fusion protein Ag1455
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: MGDVEKGKKI FIMKCSQCHT VEKGGKHKTG PNLHGLFGRK TGQAPGYSYT AANKNKGIIW GEDTLMEYLE NPKKYIPGTK MIFVGIKKKE ERADLIAYLK KATNE
          Target Information
          Cytochrome C is an electron transporting protein that resides within the intermembrane space of the mitochondria, where it plays a critical role in oxidative phosphorylation and the production of cellular ATP. Release of cytochrome C from the mitochondria to the cytosol is triggered by apoptotic stimuli. In the cytoplasm, the cytochrome C binds apoptotic protease activating factor which activates the apoptotic initiator procaspase 9. Cytosolic cytochrome C functions in the activation of caspase 3, an ICE family molecule that is a key effector of apoptosis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CRF; CYCS; Cytochrome c; Cytochrome c, somatic; hc1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CYC; CYCS; HCS; THC4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P99999, (Mouse) P62897
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 54205, (Mouse) 13063
          View more View less
          Function(s)
          protein binding electron carrier activity heme binding metal ion binding electron transporter, transferring electrons from CoQH2-cytochrome c reductase complex and cytochrome c oxidase complex activity
          Process(es)
          mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c mitochondrial electron transport, cytochrome c to oxygen apoptotic process cellular respiration apoptotic signaling pathway intrinsic apoptotic signaling pathway execution phase of apoptosis apoptotic DNA fragmentation activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process by cytochrome c hydrogen peroxide metabolic process ATP synthesis coupled electron transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline